Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03465995_cn
          See other CTDSPL CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CTDSPL
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.3:37941083 on build GRCh38
          Cytoband
          3p22.2
          Assay ID Hs03465995_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          10217

          Gene Name:

          CTD small phosphatase like

          Gene Aliases:

          C3orf8, HYA22, PSR1, RBSP3, SCP3

          Location:

          Chr.3:37862152-37984469 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CTDSPL NM_001008392.1 NP_001008393.1
          NM_005808.2 NP_005799.2
          XM_017005519.1 XP_016861008.1
          XM_017005520.1 XP_016861009.1
          AI143812.1
          AI192993.1
          AJ575644.1 CAE11804.1
          AJ575645.1 CAE11805.1
          AY279532.1 AAP34400.1
          AY364238.1 AAQ76797.1
          D88153.1 BAA21667.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          dgv8282n54 Chr.3:37933442 - 37945349 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          nsv3767 Chr.3:37908338 - 37952367 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          nsv590076 Chr.3:37936223 - 37951049 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          nsv980087 Chr.3:37936620 - 37945108 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          esv3561753 Chr.3:37936510 - 37945509 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          dgv2510n106 Chr.3:37936909 - 37945436 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          esv2725159 Chr.3:37936949 - 37945435 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          nsv428416 Chr.3:37864474 - 38062733 on Build GRCh38 Loss DLEC1 PLCD1 MIR26A1 VILL CTDSPL
          esv2676043 Chr.3:37936926 - 37945436 on Build GRCh38 Deletion CTDSPL
          esv25990 Chr.3:37936979 - 37945385 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          dgv1368e212 Chr.3:37934862 - 37945439 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          esv2759140 Chr.3:37789992 - 38062733 on Build GRCh38 Loss DLEC1 PLCD1 MIR26A1 VILL CTDSPL ITGA9-AS1 ITGA9
          nsv442857 Chr.3:37940613 - 37945437 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          nsv517156 Chr.3:37940970 - 37944758 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          esv3595902 Chr.3:37936854 - 37945441 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          esv32619 Chr.3:37939464 - 37944644 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          dgv802n67 Chr.3:37937761 - 37945414 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          esv2760795 Chr.3:37940617 - 37945651 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          esv3893683 Chr.3:37938391 - 37951049 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          dgv4721n100 Chr.3:37933317 - 37945639 on Build GRCh38 Loss CTDSPL
          nsv437329 Chr.3:37935926 - 37954777 on Build GRCh38 Loss CTDSPL

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          For this assay, SNP(s) [rs142342380] are located under a primer or probe sequence. To help evaluate the possible impact of a given SNP on your experiment, please refer to the 1000 Genomes and NCBI dbSNP databases. A higher minor allele frequency in your study population represents a higher risk to assay performance.

          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          protein dephosphorylation
          biological_process
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          molecular_function
          phosphoprotein phosphatase activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline