Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03608122_cn
          See other MAP3K4 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MAP3K4
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.6:161002167 on build GRCh38
          Cytoband
          6q26
          Assay ID Hs03608122_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          4216

          Gene Name:

          mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4

          Gene Aliases:

          MAPKKK4, MEKK 4, MEKK4, MTK1, PRO0412

          Location:

          Chr.6:160991521-161117385 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MAP3K4 NM_001291958.1 NP_001278887.1
          NM_001301072.1 NP_001288001.1
          NM_005922.3 NP_005913.2
          NM_006724.3 NP_006715.2
          NR_120425.1
          XM_005266989.2 XP_005267046.1
          XM_017010869.1 XP_016866358.1
          AF002715.1 AAB68804.1
          AK307866.1
          BC136276.1
          BC143735.1
          BC146770.1
          D86968.2

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3611453 Chr.6:160930783 - 161147021 on Build GRCh38 Gain MAP3K4 AGPAT4
          esv3576242 Chr.6:160924181 - 161141222 on Build GRCh38 Gain MAP3K4 AGPAT4
          nsv1030045 Chr.6:160938043 - 161141223 on Build GRCh38 Gain MAP3K4 AGPAT4
          nsv1026543 Chr.6:160306836 - 161585804 on Build GRCh38 Gain MAP3K4 PARK2 LOC105378098 LPAL2 LPA PLG SLC22A3 AGPAT4 AGPAT4-IT1
          esv2422347 Chr.6:160790139 - 161021345 on Build GRCh38 Duplication MAP3K4

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          For this assay, SNP(s) [rs79191531] are located under a primer or probe sequence. To help evaluate the possible impact of a given SNP on your experiment, please refer to the 1000 Genomes and NCBI dbSNP databases. A higher minor allele frequency in your study population represents a higher risk to assay performance.

          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          placenta development
          response to UV-C
          regulation of gene expression
          male germ-line sex determination
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          intracellular signal transduction
          positive regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of telomerase activity
          chorionic trophoblast cell differentiation
          positive regulation of p38MAPK cascade
          positive regulation of telomere capping
          MAP kinase kinase kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline