Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03914964_cn
          See other SORD CNV Assays ›
          Gene Symbol
          SORD
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.15:45030985 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03914964_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          6652

          Gene Name:

          sorbitol dehydrogenase

          Gene Aliases:

          HEL-S-95n, HMNR8, RDH, SDH, SORD1, SORDD, XDH

          Location:

          Chr.15:45023195-45077185 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          SORD NM_003104.6 NP_003095.2
          NR_034039.2
          AK295656.1 BAH12142.1
          AK296574.1 BAG59194.1
          AK309672.1
          AK312444.1 BAG35352.1
          BC021085.2 AAH21085.1
          BC025295.1 AAH25295.1
          DB031906.1
          FJ224316.1 ACI46008.1
          L29008.1 AAA80565.1
          U07361.1 AAA66064.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv569311 Chr.15:45028851 - 45031066 on Build GRCh38 Gain SORD
          nsv820141 Chr.15:45026702 - 45033940 on Build GRCh38 Gain SORD
          dgv2590n100 Chr.15:44860173 - 45034007 on Build GRCh38 Gain TERB2 SORD2P SORD
          dgv435n67 Chr.15:45026510 - 45031753 on Build GRCh38 Gain SORD
          nsv6509281 Chr.15:45029901 - 45031700 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv977710 Chr.15:45023993 - 45068797 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv6514519 Chr.15:45028401 - 45032100 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv509570 Chr.15:44997984 - 45057142 on Build GRCh38 Insertion SORD
          dgv1411e59 Chr.15:45026562 - 45032160 on Build GRCh38 Duplication SORD
          esv27178 Chr.15:45026721 - 45031576 on Build GRCh38 Gain SORD
          nsv5597796 Chr.15:45026649 - 45031607 on Build GRCh38 Deletion SORD
          nsv4233237 Chr.15:45026602 - 45034027 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv1075903 Chr.15:45027201 - 45032202 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv4432231 Chr.15:45026803 - 45031802 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv6495768 Chr.15:45025901 - 45032100 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv5532877 Chr.15:45026600 - 45032874 on Build GRCh38 Duplication SORD
          nsv827318 Chr.15:45026683 - 45036468 on Build GRCh38 Gain SORD
          esv2760029 Chr.15:44676670 - 45130644 on Build GRCh38 Gain+Loss RNF4BP DUOX2 PATL2 DUOXA2 TERB2 MIR10393 SORD2P B2M SORD TRIM69 DUOX1 DUOXA1
          nsv9259 Chr.15:45025170 - 45034152 on Build GRCh38 Gain SORD

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glucose metabolic process
          sorbitol metabolic process
          sorbitol catabolic process
          glucuronate catabolic process to xylulose 5-phosphate
          sperm motility
          fructose biosynthetic process
          L-xylitol catabolic process
          L-xylitol metabolic process
          (R,R)-butanediol dehydrogenase activity
          L-iditol 2-dehydrogenase activity
          alcohol dehydrogenase (NAD) activity
          zinc ion binding
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor
          carbohydrate binding
          identical protein binding
          D-xylulose reductase activity
          metal ion binding
          D-sorbitol dehydrogenase (acceptor) activity
          ribitol 2-dehydrogenase activity
          NAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline