Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04685614_cn
          See other MERTK CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MERTK
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.2:112031773 on build GRCh38
          Cytoband
          2q13
          Assay ID Hs04685614_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          10461

          Gene Name:

          MER proto-oncogene, tyrosine kinase

          Gene Aliases:

          MER, RP38, Tyro12, c-Eyk, c-mer

          Location:

          Chr.2:111898479-112039946 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 23
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MERTK XM_005263565.4 XP_005263622.1
          AK308695.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3893093 Chr.2:111912373 - 112100908 on Build GRCh38 Gain MERTK TMEM87B
          nsv521956 Chr.2:110634682 - 112341235 on Build GRCh38 Loss MIR4771-2 ANAPC1 FBLN7 MERTK LOC400997 ZC3H8 BCL2L11 ZC3H6 BUB1 MIR4435-2HG TMEM87B MIR4435-2 PAFAH1B1P2 ACOXL SNORD132
          nsv582699 Chr.2:110763166 - 112172487 on Build GRCh38 Loss MIR4771-2 ANAPC1 FBLN7 MERTK LOC400997 BCL2L11 PAFAH1B1P2 MIR4435-2HG TMEM87B ACOXL MIR4435-2
          dgv4053n100 Chr.2:111933693 - 112059117 on Build GRCh38 Loss MERTK TMEM87B
          nsv515698 Chr.2:111941773 - 112038331 on Build GRCh38 Loss MERTK
          esv2760607 Chr.2:111933705 - 112045846 on Build GRCh38 Loss MERTK
          dgv4047n100 Chr.2:110308696 - 112358403 on Build GRCh38 Loss MIR4771-2 ANAPC1 FBLN7 MERTK LOC400997 ZC3H8 BCL2L11 ZC3H6 BUB1 MIR4435-2HG TMEM87B MIR4435-2 LIMS4 LINC01106 LOC105373553 LOC105375809 RGPD6 PAFAH1B1P2 ACOXL LOC100288570 SNORD132

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          natural killer cell differentiation
          protein phosphorylation
          phagocytosis
          cell surface receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          spermatogenesis
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          platelet activation
          secretion by cell
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          apoptotic cell clearance
          protein kinase B signaling
          positive regulation of phagocytosis
          leukocyte migration
          negative regulation of lymphocyte activation
          retina development in camera-type eye
          vagina development
          negative regulation of leukocyte apoptotic process
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline