Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs06209793_cn
          See other PTK2B CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PTK2B
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.8:27319889 on build GRCh38
          Cytoband
          8p21.2
          Assay ID Hs06209793_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          2185

          Gene Name:

          protein tyrosine kinase 2 beta

          Gene Aliases:

          CADTK, CAKB, FADK2, FAK2, PKB, PTK, PYK2, RAFTK

          Location:

          Chr.8:27311482-27459391 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 3
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PTK2B NM_173174.2 NP_775266.1
          BC036651.2 AAH36651.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3616717 Chr.8:27277090 - 27359993 on Build GRCh38 Gain TRIM35 PTK2B
          esv3616719 Chr.8:27304061 - 27359840 on Build GRCh38 Loss TRIM35 PTK2B
          dgv1390e214 Chr.8:27303974 - 27359840 on Build GRCh38 Gain TRIM35 PTK2B

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          angiogenesis
          oocyte maturation
          response to hypoxia
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          sprouting angiogenesis
          adaptive immune response
          marginal zone B cell differentiation
          protein complex assembly
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          response to stress
          cellular defense response
          response to osmotic stress
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          signal complex assembly
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          integrin-mediated signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of cell shape
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          response to glucose
          response to lithium ion
          positive regulation of endothelial cell migration
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          regulation of cGMP-mediated signaling
          regulation of macrophage chemotaxis
          positive regulation of neuron projection development
          glial cell proliferation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of cell adhesion
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of bone mineralization
          regulation of cGMP biosynthetic process
          positive regulation of actin filament polymerization
          neuron projection development
          regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          response to immobilization stress
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          response to cocaine
          response to drug
          response to hydrogen peroxide
          activation of Janus kinase activity
          negative regulation of apoptotic process
          stress fiber assembly
          negative regulation of potassium ion transport
          positive regulation of JUN kinase activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          innate immune response
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          bone resorption
          response to ethanol
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of translation
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of JNK cascade
          protein autophosphorylation
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          focal adhesion assembly
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of calcium-mediated signaling
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to cAMP
          response to calcium ion
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          long-term synaptic potentiation
          long term synaptic depression
          chemokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to fluid shear stress
          activation of GTPase activity
          regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of establishment of cell polarity
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of B cell chemotaxis
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          calmodulin-dependent protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          NMDA glutamate receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein complex binding
          3-phosphoinositide-dependent protein kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline