Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01931651_cn
          See other PDE4DIP CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PDE4DIP
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.1:144912273 on build 37
          Cytoband
          1q21.1c
          Assay ID Hs01931651_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          9659

          Gene Name:

          phosphodiesterase 4D interacting protein

          Gene Aliases:

          CMYA2, MMGL, RP4-791M13.2

          Location:

          Chr.1:144851424-145076186 on Build 37

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 20 - Exon 21
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PDE4DIP NM_001002811.2 NP_001002811.2
          NM_001002812.2 NP_001002812.2
          NM_001198832.2 NP_001185761.2
          NM_001198834.3 NP_001185763.3
          NM_014644.5 NP_055459.5
          AB007923.2 BAA32299.2
          AB007946.1 BAA32322.2
          AK001619.1
          AL831815.2 CAD38529.1
          AL832024.2 CAD89923.1
          AL833273.1 CAD91152.1
          BC078660.1 AAH78660.1
          BC132717.1
          BC152439.1
          BU075360.1
          BX647660.1
          CD364321.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh 37
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv436028 Chr.1:144618143 - 145291401 on Build 37 Insertion NBPF9 NOTCH2NL LOC653513 NUDT4P1 PDE4DIP SEC22B
          nsv1001908 Chr.1:144893406 - 144916995 on Build 37 Loss PDE4DIP
          dgv66e199 Chr.1:144827926 - 145379033 on Build 37 Deletion NBPF9 NOTCH2NL NBPF10 NUDT4P1 PDE4DIP SEC22B
          nsv1005230 Chr.1:144865627 - 145151820 on Build 37 Gain NUDT4P1 PDE4DIP SEC22B
          dgv320n100 Chr.1:144887881 - 144991278 on Build 37 Gain PDE4DIP
          nsv1001693 Chr.1:144471974 - 145290292 on Build 37 Gain LOC728875 NBPF9 NOTCH2NL PFN1P2 LOC653513 NUDT4P1 PDE4DIP SEC22B
          dgv90e212 Chr.1:144896431 - 144953099 on Build 37 Gain PDE4DIP
          esv2761854 Chr.1:144832255 - 144921857 on Build 37 Gain PDE4DIP
          nsv471603 Chr.1:144869936 - 145009137 on Build 37 Loss PDE4DIP
          esv1010993 Chr.1:144881391 - 144919679 on Build 37 Deletion PDE4DIP
          nsv821620 Chr.1:144885908 - 145095806 on Build 37 Loss PDE4DIP
          nsv469838 Chr.1:144869935 - 145009137 on Build 37 Loss PDE4DIP
          nsv1132304 Chr.1:144906800 - 145252100 on Build 37 Duplication NOTCH2NL NUDT4P1 PDE4DIP SEC22B
          nsv1151226 Chr.1:144906799 - 144954600 on Build 37 Duplication PDE4DIP
          dgv15n16 Chr.1:144852412 - 146514015 on Build 37 Deletion PEX11B NUDT17 PIAS3 RBM8A PDZK1 GPR89A LIX1L PDZK1P1 GNRHR2 NBPF10 TXNIP RNF115 POLR3GL ANKRD34A HFE2 RNVU1-7 ANKRD35 NOTCH2NL POLR3C CD160 ITGA10 SEC22B NBPF12 GPR89C NBPF11 NUDT4P1 PDE4DIP LOC728989
          nsv946248 Chr.1:144900740 - 144916736 on Build 37 Duplication PDE4DIP
          nsv2 Chr.1:144874979 - 144913548 on Build 37 Deletion PDE4DIP
          esv2455158 Chr.1:144908540 - 144986503 on Build 37 Gain PDE4DIP
          dgv316n100 Chr.1:143982530 - 145290292 on Build 37 Gain LOC728875 NBPF8 LINC00623 NBPF9 SRGAP2B NOTCH2NL PFN1P2 LOC653513 NUDT4P1 PPIAL4B PDE4DIP SEC22B
          nsv1009955 Chr.1:144880316 - 144935874 on Build 37 Loss PDE4DIP
          nsv428212 Chr.1:143931443 - 145483353 on Build 37 Gain LOC728875 HFE2 NOTCH2NL PFN1P2 PPIAL4B SEC22B NBPF8 LINC00623 NBPF9 SRGAP2B LIX1L LOC653513 NBPF10 NUDT4P1 TXNIP POLR3GL PDE4DIP ANKRD34A
          nsv1161492 Chr.1:144893433 - 144965770 on Build 37 Deletion PDE4DIP
          dgv319n100 Chr.1:144884237 - 144966026 on Build 37 Loss PDE4DIP
          nsv509457 Chr.1:144862650 - 145487062 on Build 37 Insertion HFE2 LIX1L NOTCH2NL NBPF10 NUDT4P1 TXNIP POLR3GL PDE4DIP SEC22B ANKRD34A
          nsv831315 Chr.1:144813808 - 144962476 on Build 37 Loss NBPF9 PDE4DIP
          nsv1006036 Chr.1:144895697 - 144950969 on Build 37 Gain PDE4DIP
          nsv950944 Chr.1:144824901 - 145092900 on Build 37 Duplication NBPF9 PDE4DIP
          esv3569897 Chr.1:144865073 - 144950574 on Build 37 Gain PDE4DIP

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Biological Process -

          Biological process unclassified

          Molecular Function -

          Molecular function unclassified

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular protein complex assembly
          protein binding
          enzyme binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline