Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 478138_mir

          Specificity testing was performed using human anti-targets.

          Assay Name: hsa-miR-497-5p
          Stem-loop Accession Number: MI0003138
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.17: 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Species: Human, Callithrix jacchus, Dog, Horse, Monodelphis domestica, Nomascus leucogenys, Otolemur garnettii, Pig, Pongo pygmaeus, Pteropus alecto, Rhesus monkey, Sarcophilus harrisii
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 478138_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000231, mir-497

          Mature miRNA Sequence:

          CAGCAGCACACUGUGGUUUGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-497-5p MIMAT0002820
          Callithrix jacchus cja-miR-497 MIMAT0039538
          Dog cfa-miR-497 MIMAT0006691
          Horse eca-miR-497 MIMAT0013043
          Monodelphis domestica mdo-miR-497-5p MIMAT0012762
          Nomascus leucogenys nle-miR-497 MIMAT0049381
          View More Rows
          Otolemur garnettii oga-miR-497 MIMAT0049634
          Pig ssc-miR-497 MIMAT0013926
          Pongo pygmaeus ppy-miR-497 MIMAT0015918
          Pteropus alecto pal-miR-497-5p MIMAT0040077
          Rhesus monkey mml-miR-497-5p MIMAT0006359
          Sarcophilus harrisii sha-miR-497 MIMAT0022821

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0003138
          Stem-loop Sequence
          CCACCCCGGUCCUGCUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGGGGAGGCACCGCCGAGG
          Chromosome Location Chr. 17 - 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002820
          miRBase ID: hsa-miR-497-5p
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: Chr. 17 - 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0032068
          Stem-loop Sequence
          CUCAACCCACCCGGUCCUGCUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGGGGAGGCACCGCCGAGGUUUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039538
          miRBase ID: cja-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0008104
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGUACUGUGGCCACGUCCAGACCACACUGUGGUGUUAGGGUGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006691
          miRBase ID: cfa-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0012787
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013043
          miRBase ID: eca-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0012519
          Stem-loop Sequence
          CCUGCCUCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUUCAGUGUUAUGGCCAAGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012762
          miRBase ID: mdo-miR-497-5p
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Nomascus leucogenys

          Stem-loop ID nle-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0040119
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049381
          miRBase ID: nle-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Otolemur garnettii

          Stem-loop ID oga-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0040417
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049634
          miRBase ID: oga-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0013139
          Stem-loop Sequence
          CCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013926
          miRBase ID: ssc-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0014970
          Stem-loop Sequence
          CCACCCCGGUCCUGCUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUGCGGCAUUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGGGGAGGCACCGCCGAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015918
          miRBase ID: ppy-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0032482
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040077
          miRBase ID: pal-miR-497-5p
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0007771
          Stem-loop Sequence
          CCACCCCGGUCCUGCUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGGGGAGGCACCGCCGAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006359
          miRBase ID: mml-miR-497-5p
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA

          Sarcophilus harrisii

          Stem-loop ID sha-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0019649
          Stem-loop Sequence
          CUACUCCCAAAUCCCAUCCUGCCUCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUUCAGUGUUGUGGCCAAGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGUGAGGGUAAGGAAGGCAUCACUGCCACCACCACAGCUUGGACCUGGAGCAGGACACC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0022821
          miRBase ID: sha-miR-497
          Mature miRNA Sequence: CAGCAGCACACUGUGGUUUGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303903_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10490
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10490
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001043
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10490
          mirVana® miRNA mimic : MC10490
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 1
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B Card
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 1
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B Card
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma Card
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plate 2
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plate 2
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plates, Fast
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human Serum/Plasma Card

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline