Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
NR4A2
Transcript:
NM_006186.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.2 156327744-156328013 on build GRCh38
Assay ID
Hs00577484_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
C4 zinc finger nuclear receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
response to hypoxia
neuron migration
response to amphetamine
transcription, DNA-templated
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
signal transduction
adult locomotory behavior
post-embryonic development
central nervous system projection neuron axonogenesis
habenula development
intracellular receptor signaling pathway
cellular response to extracellular stimulus
cellular response to oxidative stress
regulation of dopamine metabolic process
dopamine biosynthetic process
neuron maturation
positive regulation of catalytic activity
steroid hormone mediated signaling pathway
negative regulation of neuron apoptotic process
regulation of respiratory gaseous exchange
fat cell differentiation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
general adaptation syndrome
canonical Wnt signaling pathway
cellular response to corticotropin-releasing hormone stimulus
dopaminergic neuron differentiation
midbrain dopaminergic neuron differentiation
negative regulation of apoptotic signaling pathway
RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
DNA binding
steroid hormone receptor activity
RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
protein binding
beta-catenin binding
zinc ion binding
glucocorticoid receptor binding
protein homodimerization activity
retinoid X receptor binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline