Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
RB1
Transcript:
NM_000321.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.13 48307337-48307578 on build GRCh38
Assay ID
Hs00746295_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cell cycle checkpoint
G1/S transition of mitotic cell cycle
regulation of transcription involved in G1/S transition of mitotic cell cycle
chromatin remodeling
transcription, DNA-templated
negative regulation of protein kinase activity
cell cycle arrest
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter during mitosis
mitotic cell cycle checkpoint
Ras protein signal transduction
regulation of mitotic cell cycle
negative regulation of gene expression
viral process
covalent chromatin modification
androgen receptor signaling pathway
sister chromatid biorientation
neuron projection development
maintenance of mitotic sister chromatid cohesion
glial cell apoptotic process
skeletal muscle cell differentiation
neuron maturation
enucleate erythrocyte differentiation
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
regulation of lipid kinase activity
myoblast differentiation
positive regulation of macrophage differentiation
positive regulation of mitotic metaphase/anaphase transition
negative regulation of smoothened signaling pathway
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
digestive tract development
cell morphogenesis involved in neuron differentiation
negative regulation of epithelial cell proliferation
striated muscle cell differentiation
cell division
neuron apoptotic process
protein localization to chromosome, centromeric region
cellular response to xenobiotic stimulus
regulation of cohesin loading
negative regulation of transcription involved in G1/S transition of mitotic cell cycle
regulation of centromere complex assembly
hepatocyte apoptotic process
negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
core promoter binding
RNA polymerase II activating transcription factor binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription coactivator activity
protein binding
transcription factor binding
kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
identical protein binding
androgen receptor binding
phosphoprotein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline