Erba cali Informazioni su allergeni, sintomi e trattamento
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
L'erba cali (conosciuta con nomi diversi come riscolo, barba di frate, barba del Negus, roscano o agretto) è una pianta erbacea bassa, la cui altezza varia dai 5 ai 50 centimetri.1 Diffusa nelle regioni aride e semiaride del mondo, comprese le regioni del Canada e degli Stati Uniti, l'erba cali è originaria dell'Europa e dell'Asia. Quando i semi sono maturi, la pianta si stacca dalla radice e diventa una palla di fieno.2 La pianta è anemofila (ovvero il polline viene trasportato dal vento) è la sua impollinazione avviene prevalentemente in estate e in autunno. Questa pianta presenta un elevato livello di allergenicità2,3
Comunemente presente sulle coste dell'Europa, del Nord Africa, dell'Asia, del Nord America e dell'Australia, l'erba cali è originaria dell'Europa e dell'Asia ed è ormai diffusa nella maggior parte delle zone aride e semiaride del mondo. L'erba cali si sviluppa più comunemente tra i ruderi, sulle spiagge, sulle dune sabbiose, nei terreni erbosi, nei campi coltivati e nei deserti.2 L'erba cali è molto diffusa nei paesi del Medio Oriente (nota anche come barba di frate) dove è stata utilizzata nei programmi di inverdimento e dove rappresenta uno dei principali sensibilizzanti per l'asma e la rinite.5
Molti pazienti con allergia all'erba cali possono manifestare sintomi se esposti ad altri allergeni come pollini di alberi, di erbe infestanti o di graminacee. Questo rende difficile determinare a quale polline attribuire i sintomi, soprattutto nei periodi in cui sono presenti diverse specie di pollini nell'aria. Questo fenomeno è denominato cross-reattività e si verifica quando il sistema immunitario identifica, in sostanze diverse, le proteine o le loro componenti come strutturalmente simili o biologicamente correlate, attivando così una risposta immunitaria.6 Altri allergeni respiratori che possono determinare reazioni associate alla salsola sono graminacee, alberi ed erbe infestanti. Ad es. betulla, ontano, ginepro, ambrosia, olivo, farinello comune e amaranto.6
Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia. Tenendo presente questo aspetto e in base anche all'anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare eventuali altri pollini e alimenti allergenici per il paziente. I risultati di questo test possono inoltre aiutare il medico a stabilire se l'immunoterapia allergene specifica possa ridurre i sintomi del paziente.6
Disponi già dei risultati del test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie?
I risultati dei test includono il nome delle componenti, indicato con un codice alfanumerico. Il medico di famiglia probabilmente esaminerà i risultati con te, ma qui troverai una panoramica di riferimento. È sufficiente individuare i nomi delle componenti nell'elenco seguente per comprendere come gestire al meglio i sintomi.6
nSal k 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
I risultati del test devono essere interpretati dal medico di famiglia nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente. Il tuo medico di famiglia formulerà la diagnosi finale e definirà le decisioni riguardanti il successivo trattamento.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
La gestione della rinite allergica comprende la riduzione dell'esposizione ai relativi allergeni, il trattamento sintomatico e l'immunoterapia specifica.7-9
I sintomi dell'allergia all'erba cali sono simili a quelli di molte altre allergie ai pollini e possono comprendere:4,7
Se si è sensibilizzati all'erba cali e si soffre di asma, il polline di questa infestante può scatenare o peggiorare i sintomi, come tosse e respiro sibilante.4,7
I test di sensibilizzazione cutanea o i test ematici delle IgE specifiche possono, insieme all'anamnesi dei sintomi, aiutare il medico a determinare se si è allergici a un particolare allergene. In seguito alla diagnosi di un'allergia, il medico stabilirà un piano di gestione dei sintomi personalizzato per il paziente.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Caratterizzata da un livello di allergenicità grave, l'impollinazione anemofila dell'erba cali avviene in estate e in autunno.2,3