藜科岡羊栖菜
過敏原基本資料、症狀和治療
藜科岡羊栖菜有許多名稱,如普通豬毛菜 (common saltwort)、藜科俄羅斯刺沙蓬 (prickly Russian thistle)、風滾草 (tumbleweed)、多刺豬毛菜 (prickly saltwort) 和俄羅斯薊 (Russian thistle),是一種低矮的草本植物,高 5 至 50 公分 (約 2 至 20 英寸)。1 雖然常見於世界上大多數乾旱和半乾旱地區,包括加拿大和美國區域,但藜科岡羊栖菜原產自歐洲和亞洲。一旦植物的種子成熟,植物會從根部脫開,變成風滾草。2 此一年生植物於夏季和秋季藉由風媒傳粉,具有嚴重的致敏性。2,3
在哪裡會接觸到藜科岡羊栖菜?
藜科岡羊栖菜原產自歐洲和亞洲,常見於歐洲、北非、亞洲、北美和澳洲的沿海地區,且已經大量生長於世界上大多數乾旱和半乾旱地區。最常見於荒地、海灘、沙灘、凌亂的草原、耕地和沙漠。2 藜科岡羊栖菜 (又名俄羅斯薊) 被大量栽種於中東國家,以前曾用於綠化計畫,是氣喘和鼻炎的主要致敏因子。5
為您下一次就診做好準備。 
請填寫我們的症狀追蹤器
了解特異性 IgE 過敏檢測選項。
了解更多
我是否還對其他過敏原敏感?*
許多藜科岡羊栖菜過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。6 其他可能引起與藜科岡羊栖菜相關的呼吸道過敏原包含某些草類、樹木和雜草 (例如樺樹、赤楊樹、檜柏、豬草、橄欖、藜屬植物和莧屬植物等)。6
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。6
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。6
nSal k 1 
  • 表示症狀可能由藜科岡羊栖菜草本花粉引起。6
  • 可考慮進行藜科岡羊栖菜花粉免疫療法。6
rPhl p 7
  • 表示症狀可能由草本花粉或其他花粉引起,例如樹木和雜草的花粉。可以考慮進行進一步的檢查,以確認所有過敏誘發因素。6
  • 與其他草本花粉過敏相比,可能會導致更嚴重的症狀和更高的氣喘發病率。
rPhl p 12
  • 表示症狀可能由草本花粉或其他花粉引起,例如樹木和雜草的花粉。6
MUXF3 (CCD)
  • 若成分檢測只有藜科岡羊栖菜的特異性 IgE 及 MUXF3 CCD (交叉反應性碳水化合物決定因子) 呈陽性,表示引起症狀的原因可能不是藜科岡羊栖菜花粉。6
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
我該如何控制自己的過敏症?
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。7-9
  • 每天確認當地的花粉量,並且在花粉量較高時減少外出時間。雨水有助於清除空氣中的花粉,所以最佳外出時間為大雨過後。
  • 盡可能委託他人進行戶外工作,如果您必須要做戶外工作,請佩戴好能夠防花粉的口罩。 
  • 關上窗戶,改用空調。
  • 每週至少用熱肥皂水清洗一次寢具。
  • 戶外活動後清洗衣服,把所有衣服都用烘乾機裡烘乾,而不要晾曬在戶外。
  • 每天睡前洗澡洗頭,防止花粉掉落到床上。
  • 讓寵物進入家中之前,先把牠們身上的花粉清掉。
  • 確保每個人進屋前都脫鞋。
  • 使用經認證的氣喘和過敏空氣濾淨機。
  • 藥物治療,包括抗組織胺、皮質類固醇、去充血劑和生理鹽水沖洗液。
  • 根據醫護人員的指示進行過敏原免疫療法。
尋找更多過敏相關資訊和控制秘訣?
請造訪<與過敏共存>一節
常見症狀
藜科岡羊栖菜過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:4,7
  • 打噴嚏
  • 鼻塞
  • 流鼻涕
  • 流眼淚
  • 喉嚨和眼睛發癢
  • 喘鳴
如果您對藜科岡羊栖菜過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。4.7
我要如何知道自己是否患有過敏?*
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
花粉季節
藜科岡羊栖菜具有高度致敏性,在夏秋季節透過風授粉。2,3
  1. Pasiecznik N. CABI Invasive Species Compendium.|place unknown|:CABI, 2015 Apr 30.Available from: https://www.cabi.org/isc/datasheet/50297.
  2. Steinman H. Weed pollens.Allergy Resources International.2009.Available from: http://www.immunocapexplorer.com/uploads/cms/asset_brick/asset/10415/52-5107-92_02-Weed_pollens.pdf.
  3. Pollen.com [Internet].Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.; 2020.Available from: https://www.pollen.com/research/genus/salsola.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23].Available from: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  5. Pablos I, Wildner S, Asam C, Wallner M, Gadermaier G. Pollen Allergens for Molecular Diagnosis.Curr Allergy Asthma Rep.2016 Apr;16(4):31. doi: 10.1007/s11882-016-0603-z.PMID: 27002515; PMCID: PMC4803804.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803804.
  6. EAACI, et al.Molecular allergology user's guide.Pediatr Allergy Immunol.2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563.PMID: 27288833.Available from: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  7. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.Allergy.2013 Sep;68(9):1102-16.
  8. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet].Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9.Available from: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  9. Mayo Clinic [Internet].Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Apr 16.Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.