Céleri Faits, symptômes et traitement des allergènes
Originaire de la Méditerranée, mais cultivé commercialement dans le monde entier, le céleri est un légume aux tiges et feuilles croquantes succulentes.1 Bien qu’il soit composé à 95 % d’eau avec seulement 16 calories pour 100 grammes, le céleri est présumé avoir des bienfaits anti-inflammatoires.1,2 Les tiges et les bulbes de céleri (ou tubercules, le céleri-rave) sont consommés crus et cuits tandis que les graines de céleri (ou sel de céleri) peuvent être utilisées comme épice et dans des mélanges d’épices dans une multitude d’aliments. Globalement, la sensibilisation au céleri a été observée chez 6,3 % de la population générale en 2014.3 Cependant, ce chiffre est significativement plus élevé en Suisse, où environ 40 % des patients souffrant d’allergies alimentaires sont allergiques au céléri-rave.4
Les branches et bulbes de céleri (ou tubercules, le céleri-rave) sont souvent consommés crus ou cuits.3 Les graines de céleri (ou sel de céleri) sont quant à elles utilisées comme épices et dans des mélanges d’épices. Elles se trouvent dans une variété d’aliments, tels que les soupes, les consommés, le jus de tomate, les ragouts, les sauces, les bouillons et les assaisonnements.3,8 Les autres sources possibles de céleri comprennent le lard fumé, la marmite, les salades et les chips.8 De plus, l’huile de graines de céleri peut être utilisée comme ingrédient alimentaire ou dans les cosmétiques.3 Les personnes allergiques au céleri cru doivent également éviter le céleri-rave, qui est fréquemment consommé en Europe, et la poudre de céleri, qui est souvent utilisée dans les mélanges d’épices, les soupes, les vinaigrettes et les bouillons.4,8
Certaines personnes souffrant d’allergie au céleri peuvent également présenter des symptômes lors de l’ingestion d’aliments apparemment sans rapport. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Les réactivités croisées les plus couramment observées avec le céleri concernent les cerises, les pêches, les noisettes, les cacahuètes et les carottes.3
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé du céleri ou d’autres fruits frais ou légumes crus apparentés, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est également causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des composants similaires, présents dans des aliments d’origine végétale et pollens d’arbres. Il est assez courant ; en effet, jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (c’est-à-dire de rhume des foins) souffrent également de SAO lors de la consommation de fruits et de légumes.9 Les allergies aux pollens d’arbres courantes qui peuvent provoquer un SAO lors de la consommation de céleri sont les allergies au bouleau et à l’armoise.3
Le céleri se compose de différents types de protéines qui ont toutes des caractéristiques différentes pouvant être associées à un risque variable de provocation de réactions allergiques graves. Certaines personnes allergiques au céleri peuvent manger du céleri s’il est fortement chauffé (cuit), car les températures élevées détruisent (dénaturent) les protéines responsables de l’allergie. Pour d’autres patients, le céleri doit être complètement évité, car il peut potentiellement provoquer une réaction grave, également appelée anaphylaxie. Votre profil de risque spécifique dépend des protéines auxquelles vous êtes allergique.3
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir.3
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une s érie de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.3
rApi g 1.01, rBet v 2
nArt v 1
MUXF3 (CCD)
Les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Étant donné qu’il n’existe aucun remède contre les allergies alimentaires, votre médecin peut recommander un plan comprenant les éléments suivants.10-13
Votre médecin peut vous demander de prendre l’un des médicaments suivants :
Si vous êtes avec quelqu’un qui fait une réaction allergique et qui montre des signes d’état de choc, agissez rapidement. Vérifiez si la personne présente une peau pâle, fraîche et moite, un pouls faible ou rapide, des difficultés à respirer, des signes de confusion et une perte de conscience. Procédez immédiatement comme suit :
L’allergie au céleri peut être légère à grave et varier avec le temps. Elle peut entraîner des symptômes légers au cours d’un épisode, mais des symptômes graves au cours d’un autre épisode. Bien que les symptômes d’allergie alimentaire puissent commencer quelques minutes à plusieurs heures après l’ingestion, la plupart commencent dans les deux heures.3,5 Les symptômes peuvent toucher la peau, le tractus gastro-intestinal, le système cardiovasculaire et les voies respiratoires, et peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants :5,6
Les symptômes peuvent également inclure les éléments suivants, qui sont associés au syndrome d’allergie orale (SAO), ou syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA) :7
Le céleri peut également provoquer diverses réactions cutanées chez les personnes allergiques. Bien que l’ingestion puisse causer une sensibilisation généralisée à la lumière du soleil, la peau qui est entrée en contact direct avec le céleri peut cloquer à la suite d’une exposition au soleil. De plus, des dermatites de contact allergiques (ou eczéma), des urticaires aiguës (ou éruptions cutanées), un gonflement de la peau et des anaphylaxies ont été signalés après l’ingestion ou le contact direct avec du céleri.1
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Étant donné que les réactions allergiques alimentaires sont imprévisibles et que les symptômes sont variables, allant de réactions locales à des réactions systémiques, il est recommandé d’envisager une prescription d’adrénaline pour tout patient présentant une allergie alimentaire IgE-médiée.10
Si vous souffrez d’asthme, vous pouvez faire face à un risque plus élevé de réactions sévères au céleri, notamment si votre asthme est mal contrôlé.8