大豆 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
對數百萬人而言,為廉價的植物性蛋白質來源。大豆是東亞的原生種豆科植物,富含維生素 B1、維生素 B2、鐵、磷、鎂、鈣、鋅及維生素 B6。1,2,3 大豆亦稱為黃豆 (soya beans; soja beans),黃豆可以以整顆豆子、磨成粉以及油的形式來食用。1,4 此外,黃豆在食品製造過程中,可作為調質劑、乳化劑和蛋白質填料,也被用作動物飼料,以及數百種化學產品的成分。1,2,4 不但在亞洲料理中為常見的食材,黃豆及其衍生物也常見於嬰兒配方奶粉、罐裝湯汁、罐裝鮪魚、加工肉類、烘焙食品和能量棒等多種加工食品。5
在美國前八大食物過敏原中,估計有1.5% 的歐洲人口曾通報自身對大豆過敏,大豆也是兒童常見的過敏原。2,3,6 在美國,雖然有 0.4% 的兒童對大豆過敏,但大多數發生於 10 歲以下的兒童。3
大豆可以以整顆豆子、磨成粉和油的形式來使用,用途廣泛。其中,大豆粉經常被添加到其他麵粉中進行烘焙,大部分麵包都含有一些大豆粉。大豆還可發酵製造醬油和伍斯特醬 (Worcestershire sauce),也可用於製作豆腐,將豆腐融入大豆冰淇淋等產品中。4 年輕黃豆 (也就是毛豆) 經常以水煮或清蒸的方式單獨食用,而黃豆種子則為油的原料,榨出的油可加入沙拉醬、人造奶油、嬰兒食品、油氈、油漆和肥皂等各式品項中。1,4 另外,黃豆還可經由加工製造出組織化植物蛋白 (TVP),組成模擬肉類產品以及添加到肉品中。
鑑於大豆普遍出現在加工食品中,所以很難避免,而且它可以作為複合成分添加於食品中,所以特別難以識別。例如,一種食品可能含有人造奶油,在產品標籤上列為奶油替代品。然而,如果人造奶油中含有大豆,則大豆很可能不會出現在成分表上。4
以下食品可能含有大豆:2,4 人造乳酪、嬰兒食品和嬰兒配方奶粉、烘焙食品、黑布丁、麵包 (特別是高蛋白麵包)、早餐穀物、漢堡排、奶油替代品 (如人造奶油)、糖果、肉罐頭和鮪魚罐頭、醬魚罐頭、中國菜、巧克力 (特別是奶油夾心的)、食用油、餅乾、甜點、肉汁粉、熱狗、冰淇淋、液態代餐、肉製品 (如香腸、肉醬)、綜合堅果穀片、派、代餐粉、沙拉醬、醬汁 (如伍斯特醬、糖醋醬、照燒醬)、起酥油、能量棒、湯 (包括罐裝和調理包裝)、大豆製義大利麵產品、醬油、豆芽、黃豆、燉菜、高湯塊 (濃縮清湯塊)、天貝、豆腐、嚴格素食商品 (Tofutti) 和微波食品。
以下可能出現在食品標籤上的成分可能含有大豆蛋白:4 增量劑、刺槐豆膠、乳化劑、關華豆膠、阿拉伯膠、水解植物蛋白 (HVP)、卵磷脂、味噌、味精 (MSG)、蛋白質、蛋白質增補劑、大豆粉、大豆仁、大豆泛醇、大豆蛋白、大豆分離蛋白或大豆濃縮蛋白、醬油、大豆油、安定劑、澱粉、結構性植物蛋白 (TVP)、黏稠劑、蔬菜湯、植物膠和植物澱粉。
有些黃豆過敏者在吃其他看似無關的食物時,也可能出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。最常與黃豆產生交叉反應的食物有水果 (例如蘋果、櫻桃)、蔬菜 (例如胡蘿蔔)、豆科植物 (例如花生)、種子和木本堅果。
如果您在食用含大豆產品或其他相關的新鮮水果或生的蔬菜後,感到嘴巴癢或喉嚨癢,則您可能罹患 口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。9 此病症是由於您的免疫系統對植物性食物和樹木花粉中相似的蛋白質或成分產生過敏反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 在食用水果或蔬菜時也會有 OAS。12 食用含大豆產品後可能引起 OAS 的常見花粉過敏也包含樹木的花粉 (例如樺樹、赤楊樹和榛樹)。2
大豆是由不同種類的蛋白質組成,這些蛋白質的特性各有不同,可能有造成嚴重過敏反應的各種風險。由於高溫會分解這些致敏性蛋白質,因此有些罹患大豆過敏的人,也許可以食用經大幅加熱 (煮熟) 的大豆。有一類病患則應完全避開大豆,以免導致嚴重事件,也稱為全身型過敏性反應。您的具體風險狀況取決於您對哪種蛋白質過敏。2
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。2
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字和/或名稱)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。2
rGly m 4
nGly m 5, nGly m 6
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
因為沒有治癒食物過敏的方法,所以醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。13-17
醫護人員可能會指示您服用以下其中一種藥物:
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
大豆過敏可從輕度到重度不等,並且可能隨時間而變化,從而出現一次發作症狀輕微,而另一次發作症狀嚴重的情況。雖然食物過敏症狀可在攝入後幾分鐘至數小時內出現,但大多數是在兩小時內出現。7 症狀可涉及皮膚、胃腸道、心血管系統和呼吸道,可能包括以下一種或多種:7,8
症狀也可能包括下列與口部過敏症候群 (OAS),即花粉食物過敏症候群 (PFAS),相關的症狀。9
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
請務必注意,有些對大豆過敏的兒童長大後可能就不再過敏,可以再度開始食用相關食物。因此,建議定期複檢和進行口服食物激發試驗,以追蹤大豆過敏症隨年齡增長而消失的任何進展。10,11
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
由於食物過敏反應是不可預測的,而且症狀從局部到全身都有,因此建議考慮為所有 IgE 媒介的食物過敏患者都開立腎上腺素處方。13
如果您患有氣喘,面臨嚴重大豆過敏反應的風險可能更高,如果您的氣喘控制不良尤為如此。14