Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS)
Anzeichen, Symptome, Diagnostik und Monitoring
MGUS ist von klinischer Signifikanz
Was ist MGUS?
Eine Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) ist durch das Vorhandensein eines monoklonalen Proteins im Serum asymptomatischer Personen gekennzeichnet. Die diagnostischen Kriterien für ein Multiples Myelom (MM), eine Leichtketten- (AL-) Amyloidose, Morbus Waldenström (MW), lymphoproliferative Erkrankungen, ein Plasmozytom oder verwandte Erkrankungen sind nicht erfüllt  (Lesen Sie hier mehr).
MGUS wurde erstmals 1978 beschrieben.1 Die Bezeichnung wurde gewählt, weil ein Teil der Betroffenen im Verlauf zu einem Multiplen Myelom progrediert. Seither haben zahlreiche Publikationen gezeigt, dass MGUS von klinischer Signifikanz ist, selbst bei Patienten, die nicht zum Multiplen Myelom progredieren.2
Lab worker wearing goggles and gloves
Welche drei MGUS‑Typen gibt es?
MGUS wird in drei Haupttypen eingeteilt, basierend auf der Art des monoklonalen Proteins, das vom zugrunde liegenden Plasmazellklon produziert wird. Für alle drei Typen gilt: Das monoklonale Protein muss in den unten angegebenen Konzentrationen nachweisbar sein, der Anteil klonaler Plasmazellen im Knochenmark muss unter 10 % liegen und es dürfen keine der in der Spalte`Klinische Symptome`beschriebenen klinischen Anzeichen vorliegen.3
Diagnostische Kriterien
MGUS Patienten (%)
Monoklonales Protein
Tumorzellen
Klinische Symptome
Primäre Progression
Jährliche Progressionsrate
(%)
IgG-MGUS und IgA‑MGUS (bezeichnet als Nicht-IgM-MGUS)
66
Serum-IgG oder IgA M-Protein
< 30 g/L
< 10 %
BMPC*
keine CRAB‑Symptome** oder Amyloidose
Multiples Myelom, solitäres Plasmozytom, immunglobulinassoziierte Amyloidosen#
1
IgM‑MGUS
12
Serum‑IgM M-Protein
< 30 g/L
< 10 %
lymphoplasmatische Infiltration
keine Anämie, konstitutionelle Symptome, Hyperviskosität, Lymphadenopathie, Hepatosplenomegalie oder andere Endorganschäden Morbus Waldenström (MW), immunglobulinassoziierte Amyloidosen# 1,5
Leichtketten‑MGUS
19
Abnormales κ/λ-sFLC-Verhältnis
erhöhte iFLC im Serum 
Urin-M-Protein
< 500 mg / 24h
kein Nachweis intakter Immunglobuline in der Immunfixation (IFE)
< 10 %
BMPC*
keine CRAB‑Symptome** oder Amyloidose
Leichtketten-Myelom, Leichtketten (AL-) Amyloidose 0,3
*klonale Plasmazellen im Knochenmark
**CRAB = Hyperkalzämie, Nierenfunktionsstörung, Anämie und Knochenläsionen
#Leichtketten (AL-) Amyloidose, Schwerketten (AH-) Amyloidose oder Schwer-/Leichtketten (AHL-) Amyloidose
Adaptiert nach: Rajkumar et al., International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014; 15:e538–e548.
Wer hat ein erhöhtes Risiko eine MGUS zu entwickeln?
Bestimmte Personengruppen weisen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer MGUS auf, darunter ältere Menschen, Männer, Personen afrikanischer Abstammung sowie Personen mit einer familiären Vorgeschichte Monoklonaler Gammopathien.
Line icon of person with walking stick
Alter4,5
Die Prävalenz von MGUS nimmt mit fortschreitendem Alter deutlich zu. Bei Personen unter 40 Jahren tritt MGUS selten auf, während etwa 3–4 % der über 50-Jährigen und 5–7 % der über 70-Jährigen betroffen sind.
Line icon of man and woman
Geschlecht4
Männer entwickeln MGUS etwas häufiger als Frauen.
Line icon of three people above a globe
Ethnische Zugehörigkeit6,7
MGUS tritt bei Menschen afrikanischer Abstammung überdurchschnittlich häufig auf.
Line icon of a family tree
Familiäre Vorgeschichte8
Personen mit einer familiären Vorbelastung durch MGUS oder verwandte Erkrankungen, wie etwa dem Multiplen Myelom, haben ein deutlich erhöhtes Risiko.
Welche Diagnostik wird bei Verdacht auf eine Monoklonale Gammopathie empfohlen?
MGUS wird häufig als Zufallsbefund im Rahmen von Laboruntersuchungen entdeckt, die aus anderen klinischen Gründen durchgeführt werden. Dies liegt daran, dass MGUS in der Regel keine spezifischen Symptome verursacht, die gezielt zu einer Abklärung dieses klinischen Zustands führen würden.
Unabhängig davon, welche Form der Monoklonalen Gammopathie vermutet wird, erfolgt die initiale Diagnostik nach demselben Schema. Ziel der Erstdiagnostik ist der Nachweis eines monoklonalen Proteins. Leitlinien empfehlen hierfür die Kombination aus Freien Leichtketten im Serum (sFLC), Serumproteinelektrophorese (SPE) und Serum-Immunfixation (sIFE).10
Diagramm zu Störungen, Progression und verbundenen Erkrankungen bei MGUS
Zum Vergrößern Bild anklicken
Abbildung adaptiert nach Dispenzieri et al. 10
Ist der Nachweis eines monoklonalen Proteins erfolgt, schließt sich eine weiterführende Diagnostik an, um zu bestimmen, ob es sich um MGUS, SMM oder MM (oder eine andere, seltenere Form der Monoklonalen Gammopathie) handelt. Dazu gehören Untersuchungen der Nierenfunktion, Tests auf Anämie und zur Bestimmung des Kalziumspiegels, bildgebende Diagnostik zum Erkennen von Knochenläsionen sowie eine Knochenmarkbiopsie zur Ermittlung des Anteils klonaler Plasmazellen im Knochenmark.3,11-13
Warum ist die Messung Freier Leichtketten bei MGUS relevant?
"A rise in serum free light chain concentration may precede an increase in intact immunoglobulin concentrations and may be the first sign that a patient is progressing from MGUS to Multiple Myeloma."14
  • Eine MGUS kann zu einem Multiplen Myelom progredieren.
  • Das monoklonale Protein kann auch ohne Progression Organschäden verursachen.
  • Ein regelmäßiges Monitoring von MGUS ermöglicht ein optimiertes patientenorientiertes Management.
  • Ein Monitoring bei zuvor diagnostizierter MGUS sollte die Quantifizierung des monoklonalen Proteins umfassen. Mit Hilfe der sFLC Messung, zusammen mit der SPE, können im Monitoring sowohl die Freien Leichtketten als auch die intakten Immunglobuline zuverlässig detektiert werden.
"An increasingly abnormal sFLC ratio may be a harbinger of symptomatic myeloma"
Weiss, B.M., et al., A monoclonal gammopathy precedes multiple myeloma in most patients. Blood, 2009. 113(22): p. 5418-5422.
Warum ist MGUS klinisch signifikant?
MGUS kann in ein Multiples Myelom progredieren und darüber hinaus Organschäden verursachen. 
Neben der möglichen Progression zu einem Multiplen Myelom oder einer anderen lymphoproliferativen Erkrankung können Patienten mit MGUS auch durch das monoklonale Protein bedingte Krankheitsbilder entwickeln. Auslösende Mechanismen können unter anderem Autoantikörper-Aktivitäten des monoklonalen Proteins, dessen Ablagerung in verschiedenen Geweben mit daraus resultierenden Organfunktionsstörungen sowie Veränderungen des Knochenmarkmikromilieus, die durch den zugrunde liegenden Zellklon verursacht werden, sein.
Diese pathologischen Veränderungen können unter anderem zu einer erhöhten Infektanfälligkeit, Osteoporose, Frakturen und thrombotischen Ereignissen führen. Patienten mit MGUS weisen zudem ein erhöhtes Mortalitätsrisiko auf – nicht nur aufgrund der Progression zum Multiplen Myelom oder anderen lymphoproliferativen Erkrankungen, sondern auch infolge bakterieller Infektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen und Nierenfunktionsstörungen. Daher ist ein Monitoring essenziell, um solche Komorbiditäten frühzeitig zu erkennen und adäquat zu behandeln.
Diagramm zu Störungen, Progression und verbundenen Erkrankungen bei MGUS
Zum Vergrößern Bild anklicken
Progression von MGUS zum Multiplen Myelom
Ein regelmäßiges Monitoring von MGUS-Patienten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Symptomen, die durch die Produktion des monoklonalen Proteins verursacht werden, und erlaubt eine bedarfsgerechte unterstützende Behandlung. Gleichzeitig kann eine mögliche Progression zum Multiplen Myelom früher festgestellt werden.
Wird die Progression zu einem Multiplen Myelom frühzeitig erkannt, kann die Therapie entsprechend früher eingeleitet werden. Dies verringert das Ausmaß der potenziellen Endorganschäden und verbessert das Patientenoutcome.
Patienten mit MGUS, die ein regelmäßiges Monitoring erhalten und progredieren, weisen zum Zeitpunkt der MM-Diagnose weniger Komorbiditäten auf als Patienten, ohne vorherige MGUS-Diagnose. Zudem zeigen sie eine längere mediane Gesamtüberlebenszeit.
Monitoring von MGUS
Aktuelle Leitlinien empfehlen, das monoklonale Protein bei Erstdiagnose (Baseline) mittels Freien Leichtketten im Serum (sFLC) und Serumproteinelektrophorese (SPE) zu bestimmen. Anschließend sollen Patientinnen und Patienten – abhängig von der initialen Risikostratifizierung – entweder jährlich oder alle zwei bis drei Jahre ausschließlich mittels SPE gemonitored werden.18
Diese Leitlinien wurden zuletzt vor über 15 Jahren aktualisiert. Neuere Daten deuten darauf hin, dass ein jährliches Monitoring aller MGUS-Patientinnen und -Patienten mittels sFLC und SPE die beste Möglichkeit bieten könnte, eine Progression zum Multiplen Myelom frühzeitig zu erkennen.
Im folgenden Video (in englischer Sprache) erläutert Prof. C. Ola Landgren, Mitglied der International Myeloma Working Group, seine Empfehlungen zum Monitoring von Patientinnen und Patienten mit MGUS.
Prof. Landgren war leitender Autor einer Publikation, in der die Evidenz für eine jährliche Testung einschließlich sFLC und SPE vorgestellt wurde, um Ärztinnen und Ärzten zusätzliche Informationen bereitzustellen und Patientinnen und Patienten zu identifizieren, bei denen eine Progression zum Multiplen Myelom stattfindet. 
Erfahren Sie mehr über die oben genannte Publikation
Monoklonale Gammopathien klinischer Signifikanz
Eine Monoklonale Gammopathie, die nicht die diagnostischen Kriterien einer aktiven malignen Erkrankung wie das Multiple Myelom, die AL-Amyloidose oder Morbus Waldenström erfüllt, jedoch Organfunktionen beeinträchtigt, wird als Monoklonale Gammopathie klinischer Signifikanz (MGCS) bezeichnet. Zu den häufigsten Formen gehören die Monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz (MGRS) und die Monoklonale Gammopathie neurologischer Signifikanz (MGNS).
Für Ärzte und Ärztinnen, welche das klinische Follow-up von MGUS-Patienten übernehmen, ist es essenziell, sich der Monoklonalen Gammopathien klinischer Signifikanz bewusst zu sein, um entsprechende Symptome frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf eine gezielte Therapie einleiten zu können.
Lesen Sie hier mehr über die Monoklonale Gammopathie klinischer Signifikanz (MGCS)
Klinisch relevante Monoklonale Gammopathien
Klinische Anwendungen
Klinisch relevante Monoklonale Gammopathien
Die Ärzteschaft ist sich zunehmend der MGCS und ihrer Auswirkungen auf die Patienten und deren Lebensqualität bewusst.
MGUS ist von klinischer Signifikanz
Fachexpertise
MGUS ist von klinischer Signifikanz
Die Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz ist mehr als nur eine Vorstufe des Multiplen Myeloms.
Referenzen
  1. Kyle RA. Monoclonal gammopathy of undetermined significance. Natural history in 241 cases. Am J Med 1978, 64(5):814-826.
  2. Kristinsson SY, Bjorkholm M, Andersson TML, Eloranta S, Dickman PW, Goldin LR, Blimark C, Mellqvist UH, Wahlin A, Turesson I et al. Patterns of survival and causes of death following a diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance: a population-based study. Haematologica 2009, 94(12):1714-1720.
  3. Rajkumar SV, Dimopolous MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, Kumar S, Hillengass J, Kastritis E, Richardson P et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014, 15(12):e538-e548.
  4. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Larson DR, Plevak MF, Offord JR, Dispenzieri A, Katzmann JA, Melton LJ, III. Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med 2006, 354(13):1362-1369.
  5. Dispenzieri A, Katzmann JA, Kyle RA, Larson DR, Melton LJ, III, Colby CL, Therneau TM, Clark R, Kumar SK, Bradwell A et al. Prevalence and risk of progression of light-chain monoclonal gammopathy of undetermined significance: a retrospective population-based cohort study. Lancet 2010, 375(9727):1721-1728.
  6. Landgren O, Gridley G, Turesson I, Caporaso NE, Goldin LR, Baris D, Fears TR, Hoover RN, Linet MS. Risk of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and subsequent multiple myeloma among African American and white veterans in the United States. Blood 2006, 107(3):904-906.
  7. Landgren O, Weiss BM. Patterns of monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma in various ethnic/racial groups: support for genetic factors in pathogenesis. Leukemia 2009, 23(10):1691-1697.
  8. Vachon CM, Kyle RA, Therneau TM, Foreman BJ, Larson DR, Colby CL, Phelps TK, Dispenzieri A, Kumar SK, Katzmann JA et al. Increased risk of monoclonal gammopathy in first-degree relatives of patients with multiple myeloma or monoclonal gammopathy of undetermined significance. Blood 2009, 114(4):785-790.
  9. Rajkumar SV. Updated diagnostic criteria and staging system for multiple myeloma. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2016, 35:e418-423.
  10. Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, Miguel JS, Ludwig H, Hajek R, Palumbo A, Jagannath S, Blade J, Lonial S et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009, 23(2):215-224.
  11. Kumar SK, Callander NS, Adekola K, Anderson LD, Baljevic M, Campagnaro E, Castillo JJ, Costello C, D'Angelo C, Devarakonda S et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Multiple Myeloma - Version 3.2023. 2023.
  12. Keren DF, Bocsi G, Billman BL, Etzell J, Faix JD, Kumar S, Lipe B, McCudden C, Montgomery R, Murray DL et al. Laboratory Detection and Initial Diagnosis of Monoclonal Gammopathies: Guideline From the College of American Pathologists in Collaboration With the American Association for Clinical Chemistry and the American Society for Clinical Pathology. Arch Pathol Lab Med 2021, 146(5):575-590.
  13. NICE. Myeloma: diagnosis and management. NICE guideline [NG35]. 2016.
  14. Weiss BM, Abadie J, Verma P, Howard RS, Kuehl WM. A monoclonal gammopathy precedes multiple myeloma in most patients. Blood 2009, 113(22):5418-5422.
  15. van de Donk NW, Palumbo A, Johnsen HE, Engelhardt M, Gay F, Gregersen H, Hajek R, Kleber M, Ludwig H, Morgan G et al. The clinical relevance and management of monoclonal gammopathy of undetermined significance and related disorders: recommendations from the European Myeloma Network. Haematologica 2014, 99(6):984-996.
  16. Go RS, Gundrum JD, Neuner JM. Determining the clinical significance of monoclonal gammopathy of undetermined significance: a SEER-medicare population analysis. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2015, 15(3):177-186.
  17. Sigurdardottir E, Turesson I, Lund S, Lindqvist E, Mailankody S, Korde N, Bjorkholm M, Landgren O, Kristinsson S. The role of diagnosis and clinical follow-up of monoclonal gammopathy of undetermined significance on survival in multiple myeloma. JAMA Oncology 2015, 1(2):168-174.
  18. Kyle RA, Durie BG, Rajkumar SV, Landgren O, Blade J, Merlini G, Kroger N, Einsele H, Vesole DH, Dimopoulos M et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia 2010, 24(6):1121-1127.
  19. Leung N, Bridoux F, Hutchison CA, Nasr SH, Cockwell P, Fermand JP, Dispenzieri A, Song KW, Kyle RA. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS): when MGUS is no longer undetermined or insignificant. Blood 2012, 120(22):4292-4295.
  20. Leung N, Barnidge DR, Hutchison CA. Laboratory testing in monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS). Clin Chem Lab Med 2016, 54(6):929-937.
  21. Leung N, Bridoux F, Batuman V, Chaidos A, Cockwell P, D'Agati VD, Dispenzieri A, Fervenza FC, Fermand JP, Gibbs S et al. The evaluation of monoclonal gammopathy of renal significance: a consensus report of the International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group. Nat Rev Nephrol 2018, 15(1):45-59.
  22. Castillo JJ, Callander NS, Sborov DW, Kumar S. The evaluation and management of monoclonal gammopathy of renal significance and monoclonal gammopathy of neurological significance. Am J Hematol 2021.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu den auf dieser Seite behandelten Themen? Unser Team freut sich, von Ihnen zu hören.
Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen
Mit * markierte Felder sind erforderlich