La celiachia è una gravosa malattia autoimmune comune, causata dall'ingestione di glutine e può svilupparsi a qualsiasi età.1
In media, i/le pazienti attendono dai 10 ai 13 anni dalla comparsa dei sintomi prima di ricevere una diagnosi corretta di celiachia2,3 , e circa il 75% di coloro che presentano la condizione non riceve una diagnosi formale.1,4
I/Le pazienti con celiachia non diagnosticata hanno spesso una qualità della vita sostanzialmente scarsa2 e possono presentare vari sintomi debilitanti.1
La celiachia è trattabile. Se non trattata, è associata a un aumento della morbilità e della mortalità.1
La diagnosi e la gestione precoci della celiachia con una dieta priva di glutine elaborata insieme a un/a dietologo/a possono:
Il test di prima linea raccomandato per la celiachia, secondo le linee guida internazionali (tra cui NICE, ESPGHAN ed ESsCD) è il test delle anti-transglutaminasi tissutale (tTG) IgA insieme alle IgA totali per verificare il deficit di IgA. Affinché l’esame del sangue delle tTG IgA sia attendibile, il/la paziente deve consumare glutine ogni giorno per almeno 6 settimane prima del test.10-12
| 1.1.3 | Alle persone che effettuano i test per la celiachia:
|
| 1.1.4 | Alle persone che seguono una dieta normale (contenente glutine) consigliare di consumare un po’ di glutine in più di 1 pasto al giorno per almeno 6 settimane prima del test. |
| 1.2.2 | Quando vengono prescritti test sierologici per indagare su una sospetta celiachia in soggetti giovani e adulti, i laboratori devono:
|
| 1.2.3 | Quando vengono prescritti test sierologici per indagare su una sospetta celiachia in soggetti pediatrici, i laboratori devono:
|
I test sierologici per la celiachia possono essere richiesti tramite il laboratorio di patologia locale, che può indicare se è necessario seguire uno specifico algoritmo in base al risultato e all’età del/la paziente.
ESPGHAN: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica); ESsCD: European Society for the Study of Celiac Disease (Società europea per lo studio della celiachia)
© NICE 2022 Coeliac disease: recognition, assessment and management. Disponibile su: https://www.nice.org.uk/guidance/ng20. Tutti i diritti riservati. Soggetto a Informativa sui diritti.
Le linee guida NICE sono state preparate per il Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra. Tutte le linee guida NICE sono soggette a revisione regolare e potrebbero essere aggiornate o ritirate. NICE non si assume alcuna responsabilità per l’uso dei suoi contenuti in questo prodotto/questa pubblicazione.
1. Gujral N, Freeman H J, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
2. Gray A M, Papanicolas I N. Impact of symptoms on quality of life before and after diagnosis of coeliac disease: results from a UK population survey. BMC Health Serv Res 2010;10:105
3. Norström F, Lindholm L et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life. BMC Gastroenterology 2011;11(1):118
4. West J, Fleming K M et al. Incidence and prevalence of celiac disease and dermatitis herpetiformis in the UK over two decades: population-based study. Am J Gastroenterol 2014;109(5):757-768
5. Murch S, Jenkins H et al. Joint BSPGHAN and Coeliac UK guidelines for the diagnosis and management of coeliac disease in children. Arch Dis Child 2013;98(10):806-811
6. Scaramuzza A E, Mantegazza C et al. Type 1 diabetes and celiac disease: the effects of gluten free diet on metabolic control. World J Diabetes 2013;4(4):130-134
7. Grace-Farfaglia P. Bones of contention: bone mineral density recovery in celiac disease--a systematic review. Nutrients 2015;7(5):3347-3369
8. Ciacci C, Ciclitira P et al. The gluten-free diet and its current application in coeliac disease and dermatitis herpetiformis. United European Gastroenterol J 2015;3(2):121-135
9. Annibale B, Severi C et al. Efficacy of gluten-free diet alone on recovery from iron deficiency anemia in adult celiac patients. Am J Gastroenterol 2001;96(1):132-137
10. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
11. Husby S, Koletzko S et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70(1):141-156
12. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline 20. Coeliac disease: recognition, assessment and management. Settembre 2015. Disponibile su: www.nice.org.uk. Accesso a giugno 2022