Search
Thermo Scientific汎用Plus遠心分離機は、最大15個のローターオプションにより汎用性を提供します。 その中性能ドライブは、反復的なプロトコルを使用する基礎研究や臨床アプリケーションなど、一貫性、再現性、およびハイスループットが常に要求されるアプリケーション用に設計されています。 人間工学に基づいた設計と使いやすさにより、複数のユーザーを抱えるラボに適した、堅牢で信頼性の高いソリューションです。 ニーズに合わせて、1.6 Lまたは4 Lの容量、換気式モデル、および冷却式モデルから選択できます。 4 Lモデルには卓上型とフロア型のバージョンがあります。
複数ユーザー環境に最適な、卓越した汎用性
コンパクトな1.6 L容量モデルは、最大15個のオプションのスイングバケットおよび固定角ローターに対応します。 4 Lモデルの最大容量については、大容量のTX-1000ローターが、最大196本の血液チューブと40本の50 mLコニカルチューブを処理できます。 4 Lモデルは最大13種類のローターに対応しています。 Auto-Lockシステムにより、ローターを片手で容易に数秒で交換できるため、柔軟性が向上します。
明るく使いやすいLCDコントロールパネル
6つのボタンからプログラムに直接アクセス可能です。 スクロールするだけで速度、時間、温度、および加速と減速のパラメーターを入力できます。 パルス運転の選択や開蓋はボタンを押すだけです。 パネルは、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、およびロシア語で表示できます。
関連製品: X Proユニバーサル遠心機は、タッチスクリーンインターフェース、より多くのプログラミング機能、およびより多くのローターオプションを備えています。 ハイパフォーマンスユニバーサル遠心機シリーズの詳細をご覧ください。
1 ポートダウン(Port Down, UK)の国立健康保護研究所(National Institute for Health Protection)またはドイツのTÜV NOLD CERT GmbHの認証を受けています。
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.