研究室でポリマーを開発および分析するための高度なソリューション
製造および研究開発に携わるラボの科学者は、製品の品質保証と品質管理検証、故障解析、変形、そして製品開発のために、ポリマーを分析するための高度なソリューションを必要としています。化学分析、コンパウンディングと押出、インラインでの厚さと坪量測定、元素分析、レオロジー分析、構造分析を実施して製品の仕様適合性を確認する必要がある場合でも、新製品の開発を目指す場合でも、当社のソリューションはポリマー分析におけるイノベーションと生産性の向上に役立ちます。
化学分析
ポリマーの分子構造を操作することで、日常生活においてより優れた性能を発揮する新しいプラスチックが生まれます。ポリマー成分を同定、定量化し、適切な配合をするための適切なツールを知り、活用することは、どのような充填剤や添加剤が可能性を広げるかを判断する上で不可欠です。
新しいプラスチックを見いだす
ポリマーと成分の化学組成を調べて、部品および製品の開発、品質、性能を向上させる
当社の分析ソリューションは、様々な業界におけるポリマー材料の設計、特性評価、そしてラボから生産段階までの幅広い範囲にわたり、お客様のポリマー分析におけるイノベーションと生産性の向上に貢献しています。50年以上にわたり、Nicoletブランドは材料の正確な化学特性評価を可能にする最先端の赤外分光技術の代名詞となっています。この専門知識は、ラマン分光法、XPS、NMRといった他の分析技術にも拡大し、ラボにポリマー材料のための包括的な分析ソリューションを提供しています。
Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet Apex FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet RaptIR+赤外顕微鏡
Thermo Scientific Nicolet iN10 赤外顕微鏡
Thermo Scientific Antaris II近赤外アナライザー
Thermo Scientific Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザー
Thermo Scientific DXR3顕微レーザーラマン
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー
Thermo Scientific K-Alpha X線光電子分光計(XPS)システム
コンパウンディングと押出
コンパウンディングは、ポリマーマトリックスに様々な添加剤を混合し、特定の材料挙動を実現するための手法です。押出成形は、初期製品開発段階における少量のサンプルから本格的な製造プロセスに至るまで、ポリマーおよびプラスチックの最終形状を決定するために使用されます。
コンパウンディングが材料の特性を変える
原料ペレットから完成品まで、希望の形でポリマーを生産します
信頼性の高い押出・コンパウンディングツールは、パイプ、フィルム、コーティングなどの最終製品に求められる物理的特性を持たせるのに役立ちます。当社のマイクロコンパウンダーと二軸スクリュー押出機は、ポリマー分野の研究開発に最適です。コンパクトな設置面積、直感的な操作を可能にする設計、そして幅広い用途に対応するアクセサリを備えています。包括的な材料特性評価のためのモジュラー式トルクレオメーター。このモジュラーシステムは、交換可能なミキサー、一軸スクリュー押出機、またはコニカル/パラレル二軸スクリュー押出機に接続できるトルクレオメータードライブを備えています。材料特性の分析、製造プロセスのシミュレーション、そしてキャピラリーレオロジー解析を実施して、実際のプロセス条件下での流動特性を判定します。
Thermo Scientific Process 11パラレル二軸スクリューエクストルーダー
Thermo Scientific Process 16 Parallel Twin-Screw Extruder
Thermo Scientific HAAKE MiniJet Pro射出成形システム
Thermo Scientific HAAKE MiniLab 3 マイクロコンパウンダー
Thermo Scientific HAAKE PolyLab モジュラートルクレオメーター
元素分析
蛍光X線分析装置(XRF)と元素分析装置を用いた元素分析により、ポリマーの特定と不純物の管理が可能です。XRFは、様々な元素をサブppmレベルまで分析・定量化するのに最適です。特に規制環境において、添加剤や汚染物質に関する重要な知見を提供します。
元素組成を定量化することで重要な洞察が得られる
組成、結晶度、配向に関する洞察を得る
当社は80年以上にわたり、輸送、建設、食品、医薬品、学術研究、石油、エレクトロニクスなど、様々な業界においてポリマー分析のためのX線分析ソリューションを世界中に提供してきました。実績のある費用対効果の高いXRFシステムを提供することで、お客様のポリマー分析および開発能力の向上に貢献します。
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 分光計
Thermo Scientific ARL PERFORM'X シーケンシャルX線蛍光分光計
Thermo Scientific FlashSmart 元素分析装置
ガスモニタリングと分析
プロセス質量分析は、ゴムやエラストマー、繊維、コーティングや塗料、接着剤やシーラント、生体医療用ポリマー、包装材などの製造に利用可能なポリマーの研究と製造の両方で広く利用されています。これらの業界では、ポリマーの特性と品質を確保するための最適な触媒の開発に質量分析が活用されている一方、生産段階では、同じ分析装置で複数のリアクターにおけるポリマーのフルスケール製造を監視しています。
強化されたポリマー生産と品質の管理
ポリマー製造プロセスの継続的なモニタリングと制御により、高品質の生産と効率的な運用が可能です。
Thermo Scientificプロセス質量分析計は、ポリマー開発・製造の反応段階における複雑なガス組成データをリアルタイムで提供します。これにより、特定の特性を持つポリマーを製造できると同時に、プロセス最適化によって製造コストを削減できます。1台の質量分析計で、ポリエチレンおよびポリプロピレンプロセスからのガス組成をわずか数秒でレポートできるため、1台の分析装置で複数のプロセスガスクロマトグラフの作業をカバーでき、測定品質を損なうことなく、コストを削減できます。
Thermo Scientific Prima PRO プロセス質量分析計
フラットシート加工
連続ウェブ工程を行うメーカーにとって、効果的なウェブ計測システムは、厳しい製品品質仕様を高い効率で満たすための鍵となります。連続的にインラインで厚さと坪量を測定するこのシステムは、経済性に優れた精密なプロセス制御を実現します。
多様なフラットシート材料の有効な厚さと坪量を測定
高性能製品を生産し、廃棄物を最小限に抑え、スループットを最大化し、プロセスの経済性を最適化します
Thermo Scientific ウェブゲージングソリューションを使用すると、より薄く均一な層を実現し、レイヤーごと (LbL) のアセンブリを実装して、制御された基本重量/厚さで正確な多層構造を作成し、新しい材料で革新を起こすことができます。
押出成形プラスチックフィルムやコーティングから食品包装、建築資材、不織布、リチウムイオン電池に至るまで、この技術の応用範囲は多岐にわたります。製品とプロセスの両方の要件に合わせてソリューションをカスタマイズすることが重要です。
Thermo Scientific Mark III産業用スキャナー
Thermo Scientific Integra Oフレーム
Thermo Scientific Cフレームスキャナー
Thermo Scientific Beta Plus坪量透過センサー
Thermo Scientific PROSIS赤外線プロセス厚さセンサー
Thermo Scientific ShadowMasterダイレクト厚さ計
Thermo Scientific X-ray Master重量・厚さセンサー
Thermo Scientific 21PlusHD
Thermo Scientific iPlus!
レオロジー分析
ポリマーは、ケーシング、包装、複合材料など、幅広い用途に使用されています。これらの用途では、ポリマーは高温で溶融状態で加工されます。
ポリマーは、その化学構造と高分子量により、複雑な流動挙動と変形挙動を示し、粘性特性と弾性特性の両方を示します。したがって、ポリマー材料の粘弾性特性を理解することは、コンパウンドと製造プロセスを最適化するために不可欠です。
ポリマーの粘弾性特性を調べる
ポリマーの流動および変形挙動の管理に役立つ分析
Thermo Scientific HAAKEレオメーターは、品質管理、製品開発、そして研究環境において、その精度と使いやすさで広く認められています。これらの装置は、様々な状態のポリマーの機械的特性を確実に測定するように設計されており、配合やブレンドの改善、そして望ましい製品特性を確保するためのプロセス調整に必要な知見を提供します。
Thermo Scientific HAAKE MARS レオメーター
Thermo Scientific HAAKE MARSレオメーター用温度チャンバー
Xpansion InstrumentsのSentmanat伸長レオメーター (SER) ツール
Thermo Scientific HAAKE MARS iQ レオメータープラットフォーム
Thermo Scientific HAAKE プロセス制御レオメーター (PCR)
構造解析
材料に対する新しい需要に応えるため、科学者たちは、触媒粒子の選択性、活性、安定性の向上、ポリマーの構造と有機材料や複合材料の設計に取り組んでいます。
より強く、より軽く、より柔軟な素材
さまざまなスケールでの材料の構造を観察することが、その性能を理解する鍵となります。
X線回折(XRD)は、材料科学の研究において確立された手法です。独自の専用チャンバーを用いることで、自然状態における材料の動的評価実験が可能になります。
私たちは80年以上にわたり、様々な業界においてX線分析のグローバルソリューションを開発してきました。その専門知識を活かし、高品質な粉末回折分析のための費用対効果の高いXRDソリューションと、ポリマーの元素分析のための補完的な蛍光X線(XRF)技術を提供しています。 