The SKU IVGN0936 will be discontinued by December 31st 2026 or until the stock lasts. Alternative SKU FD0514 is available.
Anza™ 93 HpaII
Invitrogen™

Anza™ 93 HpaII

5' C ↓C G G 3' 3' G G C詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
IVGN09361500 units
製品番号(カタログ番号) IVGN0936
価格(JPY)
15,000
Each
数量:
1500 units
5'  C ↓C  G  G   3' 
3'  G  G  C ↑C   5' 

Invitrogen™ Anza™ 93 HpaIIは、この認識部位でDNAを切断する制限酵素です。C^CGG、37℃で15分間でDNAを完全に消化。アイソシゾマー:BsiSI、HapII、Mspl。

すべてのAnza™制限酵素に単一のバッファーとプロトコルを使用することで、優れた利便性が得られます。単一のAnzaバッファーを使用すると、複数の制限酵素を1回の反応で同時に使用できます。これにより、連続消化や、バッファーを交換する際に必要なDNAクリーンアップが不要になります。さらに、Anzaバッファーと制限酵素は、消化時間の柔軟性を考慮して設計されています。最大16時間で消化を行え、スター活性が起こりません。

•利便性が高い — すべてのAnza酵素が1つのAnzaバッファーで100%の活性を示す
• 高速 — 15分で完全に消化
• 柔軟性 — スター活性なしで一晩で消化
• シンプル — 単一の消化プロトコルですべてのDNAタイプに対応
• 完全なシステム — Anza DNA修飾酵素を組み込み、完全なクローニングを実現

Anza DNA修飾酵素には、Anza T4 DNAリガーゼマスターミックス、Anzaアルカリホスファターゼキット、Anza T4 PNKキット、Anza DNA平滑末端キット、Anza DNA末端修復キットがあります。これらの酵素を使用すると、完全なクローニングワークフローを得られます。

Anza Redバッファーには密度グラジエントとトラッキング用色素が含まれており、利便性を高める目的で提供されています。Anza Redバッファーでの消化反応は、Anzaバッファーと同様に効率的です。Anza Redバッファーを使用すると、複数の消化反応を調製する際のピペット操作やその後の操作を減らすことができます。これには、アガロースゲル電気泳動が含まれます。蛍光励起による製品分析を必要とするアプリケーションには、トラッキング色素を含まない無色のAnzaバッファーをお勧めします。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
適合バッファーAnza™ 10X Redバッファー、Anza™ 10Xバッファー
製品タイプ制限酵素クローニングシステム
数量1500 units
出荷条件氷水またはドライアイスでの出荷が承認されています
酵素HpaII
メチル化感受性CpGメチル化非感受性, Damメチル化非感受性, Dcmメチル化非感受性
最適反応温度37℃
製品ラインAnza
研究カテゴリー従来のクローニング
熱不活性化への感受性可
IIS RE型不可
Unit SizeEach
組成および保存条件
150 µLのAnza 93 HpaII
500 µLのAnzaバッファー(10倍)
500 µLのAnza Redバッファー(10倍)

-20℃で保管してください。

よくあるご質問(FAQ)

Do Anza restriction enzymes contain BSA?

All Anza restriction enzymes contain BSA.

Are Anza enzymes stable during shipment if they freeze and thaw?

Enzymes may freeze during shipment on dry ice. This does not affect them as they have been tested and shown to be 100% active after three freeze-thaw cycles. For 24-48 hour delivery, enzymes may be shipped on ice pack as their performance is not affected by short exposure times at 4 degrees C.

Is it possible to perform a double digestion using an Anza restriction enzyme and a FastDigest restriction enzyme or Thermo Scientific restriction enzyme that is not available in the Anza collection?

For optimal results, we highly recommend exclusively using Anza restriction enzymes in double digestion as they all have 100% buffer compatibility. If a certain enzyme is not available in Anza format, but is available in FastDigest format or as a Thermo Scientific conventional restriction enzyme, it may be possible to perform a double digestion. For specific protocol recommendations, please contact our technical support with detailed information of the desired enzymes and DNA template.

Why does the Anza restriction enzyme come with a clear buffer and a red buffer?

When the next step following digestion is agarose gel electrophoresis, the Anza Red buffer can be used directly. The Anza Red buffer contains the necessary loading dye and density gradient for directly loading on to the agarose gel. The red dye does not interfere with digestion and helps reduce additional pipetting.

Use the clear Anza Buffer for applications that require analysis by fluorescence excitation, as the dyes in the Anza Red Buffer may interfere with some fluorescence measurements.

Why is there a number in the name of the Anza restriction enzymes?

Anza restriction enzymes contain a number preceding the name. This number provides the option to organize the enzymes in freezers numerically or alphabetically. More common enzymes tend to have a lower number.