Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MC11752
          Assay Name: hsa-miR-22-5p
          miRBase Accession Number: MI0000078
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.17: 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Chrysemys picta, Columba livia, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Ornithorhynchus anatinus, Pig, Pteropus alecto, Rabbit
          Product Type: mirVana® miRNA mimic
          Assay ID MC11752

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464066
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000053, mir-22

          Mature miRNA Sequence:

          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-22-5p MIMAT0004495
          Mouse mmu-miR-22-5p MIMAT0004629
          Rat rno-miR-22-5p MIMAT0003152
          Bovine bta-miR-22-5p MIMAT0003826
          Chicken gga-miR-22-5p MIMAT0007287
          Chrysemys picta cpi-miR-22-5p MIMAT0037653
          View More Rows
          Columba livia cli-miR-22-5p MIMAT0038438
          Dasypus novemcinctus dno-miR-22-5p MIMAT0047526
          Guinea pig cpo-miR-22-5p MIMAT0046874
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-22-5p MIMAT0006961
          Pig ssc-miR-22-5p MIMAT0015709
          Pteropus alecto pal-miR-22-5p MIMAT0039860
          Rabbit ocu-miR-22-5p MIMAT0048126

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000078
          Stem-loop Sequence
          GGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCC
          Chromosome Location Chr. 17 - 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004495
          miRBase ID: hsa-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 17 - 1713903 - 1713987 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000570
          Stem-loop Sequence
          ACCUGGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCCCCUGGC
          Chromosome Location Chr. 11 - 75463716 - 75463810 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004629
          miRBase ID: mmu-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 11 - 75463716 - 75463810 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0000851
          Stem-loop Sequence
          ACCUGGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCCACUGGC
          Chromosome Location Chr. 10 - 62299592 - 62299686 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003152
          miRBase ID: rno-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: Chr. 10 - 62299592 - 62299686 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0005041
          Stem-loop Sequence
          GGCUGAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003826
          miRBase ID: bta-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0006982
          Stem-loop Sequence
          GCUCCUGGCUGCCCGGCAGCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUUCUCUAGUAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAUGUAGCCACGUUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0007287
          miRBase ID: gga-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0029410
          Stem-loop Sequence
          CCGGCUAACUAGCACCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUACGUCCCUGUCUAGCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAUGUAGCCACUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037653
          miRBase ID: cpi-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0029921
          Stem-loop Sequence
          CAGCACCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUUCUCUAGUAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038438
          miRBase ID: cli-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0038918
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047526
          miRBase ID: dno-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0038574
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046874
          miRBase ID: cpo-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0006761
          Stem-loop Sequence
          CCCGUGUGCCGGCCCGGGCCUGGCUGAGUCACAGCAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUACGUCCUGUCCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGAACUCAGCCCCUGUCUGCCACGAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006961
          miRBase ID: oan-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0014770
          Stem-loop Sequence
          GAGCCGCAGUAGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGUUGCCCUCUGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015709
          miRBase ID: ssc-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0032368
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039860
          miRBase ID: pal-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-22
          Stem-loop Accession # MI0039234
          Stem-loop Sequence
          AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUAUGUCCUGACCCAGCUAAAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048126
          miRBase ID: ocu-miR-22-5p
          Mature miRNA Sequence: AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302632_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465003_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306829_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11752
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11752
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002301
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11752
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno477987_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482711_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477987_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-22* (v17)
          Mouse: mmu-miR-22* (v17)
          Rat: rno-miR-22* (v18)
          Gallus gallus: gga-miR-22* (v18)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-22* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline