Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 000488
          Assay Name: hsa-miR-189
          miRBase Accession Number: MI0000231
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.13: 63301208 - 63301275 [+] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Species: Mouse, Bovine, Chicken, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Macaca nemestrina, Ophiophagus hannah, Pan paniscus, Pig, Pongo pygmaeus, Rabbit, Rhesus monkey, Taeniopygia guttata
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 000488
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000041, mir-24

          Mature miRNA Sequence:

          GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-24-1-5p MIMAT0000218
          Bovine bta-miR-24 MIMAT0009250
          Chicken gga-miR-24-5p MIMAT0026548
          Cricetulus griseus cgr-miR-24 MIMAT0041158
          Dasypus novemcinctus dno-miR-24a-5p MIMAT0047532
          Guinea pig cpo-miR-24-5p MIMAT0046880
          View More Rows
          Macaca nemestrina mne-miR-24-5p MIMAT0002340
          Ophiophagus hannah oha-miR-24-1-5p MIMAT0036858
          Pan paniscus ppa-miR-24-5p MIMAT0002342
          Pig ssc-miR-24-2-5p MIMAT0026468
          Pongo pygmaeus ppy-miR-24-5p MIMAT0002338
          Rabbit ocu-miR-24-5p MIMAT0048130
          Rhesus monkey mml-miR-24-5p MIMAT0002336
          Taeniopygia guttata tgu-miR-24-5p MIMAT0026994

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0000231
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUCACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location Chr. 13 - 63301208 - 63301275 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000218
          miRBase ID: mmu-miR-24-1-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: Chr. 13 - 63301208 - 63301275 [+] on Build GRCm38

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0009761
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009250
          miRBase ID: bta-miR-24
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-24
          Stem-loop Accession # MI0001275
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUGAUUUUACAUACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026548
          miRBase ID: gga-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0033087
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUCACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0041158
          miRBase ID: cgr-miR-24
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-24a
          Stem-loop Accession # MI0038921
          Stem-loop Sequence
          GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUCACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047532
          miRBase ID: dno-miR-24a-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0038577
          Stem-loop Sequence
          GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCUUGUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046880
          miRBase ID: cpo-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Macaca nemestrina

          Stem-loop ID mne-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0002639
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002340
          miRBase ID: mne-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Ophiophagus hannah

          Stem-loop ID oha-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0031432
          Stem-loop Sequence
          CGUCCUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUGAUUUUAUAUACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAGUCGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036858
          miRBase ID: oha-miR-24-1-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Pan paniscus

          Stem-loop ID ppa-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0002640
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002342
          miRBase ID: ppa-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-24-2
          Stem-loop Accession # MI0013111
          Stem-loop Sequence
          GACCCGCCCUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAGUCGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026468
          miRBase ID: ssc-miR-24-2-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0002638
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002338
          miRBase ID: ppy-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0039236
          Stem-loop Sequence
          GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCGUUUCACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048130
          miRBase ID: ocu-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-24-1
          Stem-loop Accession # MI0002637
          Stem-loop Sequence
          CUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUCAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002336
          miRBase ID: mml-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-24
          Stem-loop Accession # MI0013753
          Stem-loop Sequence
          CCAGUCGGAAACAACUUACAGCUGCUGCUGUUGUUCCAGGCUGUUGAUGGACCCGUCCUCCGGUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGUUCUGAUUUUACACACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAGUCGAGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026994
          miRBase ID: tgu-miR-24-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAUAUCAGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Card:

          TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panel:

          TaqMan® OpenArray® Rodent MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306468_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10073
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10073
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10073
          mirVana® miRNA mimic : MC10073
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482715_mir
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          FGMIR : TaqManTM Array Rodent MicroRNA B Card v3
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v2.0


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-189 (v9.2)
          Mouse: mmu-miR-24-1* (v17)
          Mouse: mmu-miR-189 (v9)
          Mouse: mmu-miR-24* (v9.2)
          Rat: rno-miR-189 (v9.2)
          Macaca mulatta: mml-miR-24* (v18)
          Macaca mulatta: mml-miR-189 (v12)
          Macaca nemestrina: mne-miR-189 (v12)
          Macaca nemestrina: mne-miR-24* (v18)
          Pectobacterium parvum: ppa-miR-189 (v12)
          Pectobacterium parvum: ppa-miR-24* (v18)
          Pongo pygmaeus: ppy-miR-189 (v12)
          Pongo pygmaeus: ppy-miR-24* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline