Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MAPKAPK5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MAPKAPK5
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5
          Gene Aliases:
          MAPKAP-K5, MK-5, MK5, PRAK
          Chromosome Location:
          Chr.12: 111842228 - 111902225 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.333120
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 103541

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MAPKAPK5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003668.3 NP_003659.2 12 1627
          NM_139078.2 NP_620777.1 12 1627
          XM_017020125.1 XP_016875614.1 12 1119
          XM_017020126.1 XP_016875615.1 10 1033
          XM_017020127.1 XP_016875616.1 11 1452
          XM_017020128.1 XP_016875617.1 11 1452
          XM_017020129.1 XP_016875618.1 11 1289
          XM_017020130.1 XP_016875619.1 11 1057
          XM_017020131.1 XP_016875620.1 11 1452
          XM_017020132.1 XP_016875621.1 12 1500
          XM_017020133.1 XP_016875622.1 11 1272
          XM_017020134.1 XP_016875623.1 11 1098
          XM_017020135.1 XP_016875624.1 10 1181
          XM_017020136.1 XP_016875625.1 11 1272
          XM_017020137.1 XP_016875626.1 10 1181
          XM_017020138.1 XP_016875627.1 7 659
          XM_017020139.1 XP_016875628.1 11 1245
          GenBank mRNA AK122767.1 - 12 1877
          AL110301.1 - 7 729
          BC000833.1 - 11 1070
          BC041049.1 - 12 1614 4909021
          BC047284.1 - 12 1295 4997201

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPK activity
          regulation of translation
          signal transduction
          Ras protein signal transduction
          peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of TOR signaling
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          protein autophosphorylation
          positive regulation of telomerase activity
          stress-induced premature senescence
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of telomere capping
          p53 binding
          protein serine/threonine kinase activity
          calmodulin-dependent protein kinase activity
          MAP kinase kinase activity
          protein binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          calcium-dependent protein serine/threonine kinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0