Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RIPK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RIPK2
          Gene Name:
          receptor interacting serine/threonine kinase 2
          Gene Aliases:
          CARD3, CARDIAK, CCK, GIG30, RICK, RIP2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 89757747 - 89791064 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.103755
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 103688

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RIPK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003821.5 NP_003812.1 6 1055
          XM_005251092.3 XP_005251149.1 5 865
          XM_011517357.2 XP_011515659.1 4 388
          GenBank mRNA AF027706.1 - 6 965
          AF064824.1 - 6 983
          AF078530.1 - 6 741
          AK075213.1 - 6 959
          AK301448.1 - 5 814
          AY358813.1 - 5 812
          AY358814.1 - 6 992
          AY524045.1 - 6 828
          BC004553.2 - 6 943 4026156
          KU178437.1 - 6 741
          KU178438.1 - 5 587

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          adaptive immune response
          apoptotic process
          inflammatory response
          signal transduction
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          JNK cascade
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of protein ubiquitination
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          positive regulation of chemokine production
          positive regulation of interferon-alpha production
          positive regulation of interferon-beta production
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of immature T cell proliferation
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          toll-like receptor 2 signaling pathway
          toll-like receptor 4 signaling pathway
          T cell proliferation
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          response to exogenous dsRNA
          innate immune response
          positive regulation of T-helper 1 cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          defense response to Gram-positive bacterium
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          response to interleukin-1
          response to interleukin-12
          response to interleukin-18
          cellular response to lipoteichoic acid
          cellular response to peptidoglycan
          cellular response to muramyl dipeptide
          positive regulation of xenophagy
          protein serine/threonine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          LIM domain binding
          protein homodimerization activity
          CARD domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0