Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SCN5A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SCN5A
          Gene Name:
          sodium voltage-gated channel alpha subunit 5
          Gene Aliases:
          CDCD2, CMD1E, CMPD2, HB1, HB2, HBBD, HH1, ICCD, IVF, LQT3, Nav1.5, PFHB1, SSS1, VF1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 38548061 - 38649673 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.517898
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 104928

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SCN5A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000335.4 NP_000326.2 28 6524
          NM_001099404.1 NP_001092874.1 28 6527
          NM_001099405.1 NP_001092875.1 27 6473
          NM_001160160.1 NP_001153632.1 28 6429
          NM_001160161.1 NP_001153633.1 27 6366
          NM_198056.2 NP_932173.1 28 6527
          XM_011533991.2 XP_011532293.1 28 6519
          XM_017007017.1 XP_016862506.1 27 6360
          GenBank mRNA AB158469.2 - 27 6376
          AB158470.2 - 26 6214
          AB208866.1 - 18 5014
          AY038064.1 - 27 6388
          BC140813.1 - 27 6259 9021681
          BC144621.1 - 27 6259 9053152
          M77235.1 - 28 6484

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of heart rate
          cardiac ventricle development
          brainstem development
          sodium ion transport
          positive regulation of sodium ion transport
          response to denervation involved in regulation of muscle adaptation
          neuronal action potential
          telencephalon development
          cerebellum development
          sodium ion transmembrane transport
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          positive regulation of action potential
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          membrane depolarization
          cardiac muscle contraction
          regulation of postsynaptic membrane potential
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization
          regulation of atrial cardiac muscle cell membrane repolarization
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization
          cardiac conduction
          cellular response to calcium ion
          cardiac muscle cell action potential involved in contraction
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          ventricular cardiac muscle cell action potential
          membrane depolarization during action potential
          membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential
          SA node cell action potential
          AV node cell action potential
          bundle of His cell action potential
          membrane depolarization during AV node cell action potential
          membrane depolarization during SA node cell action potential
          membrane depolarization during Purkinje myocyte cell action potential
          membrane depolarization during bundle of His cell action potential
          AV node cell to bundle of His cell communication
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          regulation of sodium ion transmembrane transport
          voltage-gated sodium channel activity
          protein binding
          calmodulin binding
          fibroblast growth factor binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          ankyrin binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ion channel binding
          nitric-oxide synthase binding
          voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential
          voltage-gated sodium channel activity involved in AV node cell action potential
          voltage-gated sodium channel activity involved in bundle of His cell action potential
          voltage-gated sodium channel activity involved in Purkinje myocyte action potential
          voltage-gated sodium channel activity involved in SA node cell action potential
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0