Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPOX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPOX
          Gene Name:
          protoporphyrinogen oxidase
          Gene Aliases:
          PPO, V290M, VP
          Chromosome Location:
          Chr.1: 161165728 - 161178277 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.517373
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106032

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPOX
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000309.3 NP_000300.1 7, 8 1044
          NM_001122764.1 NP_001116236.1 7, 8 1105
          XM_005245291.3 XP_005245348.2 7, 8 1083
          XM_005245295.3 XP_005245352.2 6, 7 931
          XM_006711402.2 XP_006711465.2 7, 8 1050
          XM_006711403.2 XP_006711466.2 7, 8 1039
          XM_006711404.3 XP_006711467.2 7, 8 987
          XM_006711406.2 XP_006711469.2 7, 8 960
          XM_011509663.2 XP_011507965.1 7, 8 1170
          XM_011509664.1 XP_011507966.1 7, 8 941
          XM_011509665.2 XP_011507967.1 7, 8 1168
          XM_011509666.2 XP_011507968.1 7, 8 1175
          XM_011509667.2 XP_011507969.1 7, 8 1111
          XM_011509668.2 XP_011507970.1 7, 8 911
          XM_011509669.1 XP_011507971.1 7, 8 924
          XM_011509670.2 XP_011507972.1 6, 7 1059
          XM_011509671.1 XP_011507973.1 7, 8 941
          XM_011509672.2 XP_011507974.1 6, 7 1050
          XM_011509673.2 XP_011507975.1 5, 6 907
          XM_011509675.2 XP_011507977.1 6, 7 992
          XM_011509676.1 XP_011507978.1 6, 7 1255
          XM_011509677.1 XP_011507979.1 6, 7 1188
          XM_011509678.1 XP_011507980.1 7, 8 1148
          XM_011509679.1 XP_011507981.1 7, 8 956
          XM_011509681.1 XP_011507983.1 6, 7 873
          XM_011509682.1 XP_011507984.1 6, 7 883
          XM_017001559.1 XP_016857048.1 7, 8 1167
          XM_017001560.1 XP_016857049.1 7, 8 1083
          XM_017001561.1 XP_016857050.1 6, 7 1576
          XM_017001562.1 XP_016857051.1 7, 8 1029
          XM_017001563.1 XP_016857052.1 7, 8 1127
          XM_017001564.1 XP_016857053.1 3, 4 645
          XM_017001565.1 XP_016857054.1 7, 8 1029
          XM_017001566.1 XP_016857055.1 7, 8 1138
          XM_017001567.1 XP_016857056.1 6, 7 931
          XM_017001568.1 XP_016857057.1 7, 8 1119
          XM_017001569.1 XP_016857058.1 6, 7 873
          XM_017001570.1 XP_016857059.1 4, 5 674
          GenBank mRNA AK094855.1 - 6, 7 877
          AK302298.1 - 6, 7 915
          BC002357.2 - 7, 8 1025 2821983
          D38537.1 - 7, 8 1092
          U26446.1 - 7, 8 1006

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          porphyrin-containing compound biosynthetic process
          protoporphyrinogen IX biosynthetic process
          heme biosynthetic process
          response to drug
          oxidation-reduction process
          oxygen-dependent protoporphyrinogen oxidase activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bfkrn:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0