Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ISL1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ISL1
Gene Name:
ISL LIM homeobox 1
Gene Aliases:
ISLET1, Isl-1
Chromosome Location:
Chr.5: 51383124 - 51394730 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.505
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
106723
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ISL1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002202.2
NP_002193.2
6
2580
XM_011543380.2
XP_011541682.1
5
3698
GenBank mRNA
U07559.1
-
6
2270
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
neural crest cell migration
secondary heart field specification
outflow tract septum morphogenesis
outflow tract morphogenesis
endocardial cushion morphogenesis
cardiac right ventricle morphogenesis
regulation of secondary heart field cardioblast proliferation
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of cell proliferation
positive regulation of vascular endothelial growth factor production
spinal cord motor neuron cell fate specification
spinal cord motor neuron differentiation
visceral motor neuron differentiation
trigeminal nerve development
pituitary gland development
pancreas development
axon regeneration
retinal ganglion cell axon guidance
positive regulation of insulin secretion
positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production
positive regulation of interferon-gamma production
positive regulation of interleukin-1 alpha production
positive regulation of interleukin-1 beta production
positive regulation of interleukin-12 production
positive regulation of interleukin-6 production
positive regulation of tumor necrosis factor production
negative regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
positive regulation of histone acetylation
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
positive regulation of DNA binding
negative regulation of neuron apoptotic process
negative regulation of neuron differentiation
positive regulation of angiogenesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
neuron fate specification
mesenchymal cell differentiation
sensory system development
peripheral nervous system neuron axonogenesis
negative regulation of inflammatory response
ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
pharyngeal system development
cardiac muscle cell myoblast differentiation
innervation
atrial septum morphogenesis
cardiac cell fate determination
cellular response to glucocorticoid stimulus
positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production
negative regulation of protein homodimerization activity
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of macrophage colony-stimulating factor production
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II activating transcription factor binding
RNA polymerase II transcription coactivator activity
enhancer sequence-specific DNA binding
chromatin binding
protein binding
zinc ion binding
ligand-dependent nuclear receptor binding
estrogen receptor binding
bHLH transcription factor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0