Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ECHDC2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ECHDC2
Gene Name:
enoyl-CoA hydratase domain containing 2
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.1: 52895910 - 52927212 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.476319
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
109065
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ECHDC2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001198961.1
NP_001185890.1
10
1152
NM_001198962.1
NP_001185891.1
8
1008
NM_001319958.1
NP_001306887.1
10
1572
NM_018281.3
NP_060751.2
9
1059
XM_011541709.2
XP_011540011.1
12
1538
XM_011541710.2
XP_011540012.1
11
1363
XM_011541711.2
XP_011540013.1
11
1445
XM_011541712.2
XP_011540014.1
10
1315
XM_011541713.2
XP_011540015.1
11
5315
XM_011541715.2
XP_011540017.1
12
1763
XM_011541719.2
XP_011540021.1
12
2760
XM_011541720.2
XP_011540022.1
11
5084
XM_011541721.2
XP_011540023.1
13
1777
XM_011541722.2
XP_011540024.1
12
1395
XM_011541723.2
XP_011540025.1
12
1495
XM_011541724.2
XP_011540026.1
10
1388
XM_011541725.2
XP_011540027.1
10
1270
XM_011541726.2
XP_011540028.1
10
5222
XM_011541727.2
XP_011540029.1
9
4934
XM_017001638.1
XP_016857127.1
13
3149
XM_017001639.1
XP_016857128.1
12
1554
XM_017001640.1
XP_016857129.1
11
1717
XM_017001641.1
XP_016857130.1
13
2918
XM_017001642.1
XP_016857131.1
9
5047
GenBank mRNA
AF258590.1
-
5
1971
AK001810.1
-
9
1011
AL832874.1
-
3
2220
BC038389.1
-
10
1490
BC044574.1
-
10
1082
5314083
BC051887.1
-
8
2520
BX647186.1
-
1
5690
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
hydratase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
fatty acid beta-oxidation
enoyl-CoA hydratase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-st8h5:80/100.66.79.144:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0