Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARK2
          Gene Name:
          parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase
          Gene Aliases:
          AR-JP, LPRS2, PDJ, PRKN
          Chromosome Location:
          Chr.6: 161347417 - 162727802 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.132954
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 14873

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004562.2 NP_004553.2 2 223
          NM_013987.2 NP_054642.2 2 223
          NM_013988.2 NP_054643.2 2 223
          XM_011535863.1 XP_011534165.1 2 223
          XM_017010908.1 XP_016866397.1 2 1137
          GenBank mRNA AB009973.1 - 2 190
          AB245403.1 - 2 181
          AF381282.1 - 1 89
          AF381284.1 - 1 89
          AK292590.1 - 2 184
          BC022014.2 - 2 187 4824892
          DB023187.1 - 2 223
          EF375726.1 - 1 89
          GU345838.1 - 1 106
          GU345839.1 - 2 106
          GU345840.1 - 1 106
          GU361466.1 - 1 106
          GU361467.1 - 1 106
          GU361468.1 - 1 106
          GU361469.1 - 2 203
          GU361470.1 - 2 204
          KC357595.1 - 4 301
          KJ534911.1 - 1 89
          KJ534912.1 - 1 89
          KU178240.1 - 1 89
          KU178241.1 - 1 89
          KU178242.1 - 1 89

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein polyubiquitination
          mitochondrial fission
          mitophagy
          negative regulation of protein phosphorylation
          startle response
          transcription, DNA-templated
          protein monoubiquitination
          response to oxidative stress
          mitochondrion organization
          central nervous system development
          learning
          adult locomotory behavior
          proteasomal protein catabolic process
          regulation of autophagy
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of mitochondrial fusion
          negative regulation of mitochondrial fusion
          regulation of mitochondrion organization
          regulation of glucose metabolic process
          free ubiquitin chain polymerization
          regulation of dopamine secretion
          macroautophagy
          protein ubiquitination
          regulation of protein ubiquitination
          protein destabilization
          negative regulation of actin filament bundle assembly
          regulation of lipid transport
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of glucokinase activity
          cellular response to unfolded protein
          response to endoplasmic reticulum stress
          synaptic transmission, glutamatergic
          protein K29-linked ubiquitination
          ERAD pathway
          regulation of dopamine metabolic process
          norepinephrine metabolic process
          dopamine metabolic process
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular protein catabolic process
          cellular protein metabolic process
          protein K27-linked ubiquitination
          negative regulation by host of viral genome replication
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of insulin secretion
          protein stabilization
          positive regulation of neurotransmitter uptake
          dopamine uptake involved in synaptic transmission
          protein autoubiquitination
          regulation of mitochondrial membrane potential
          zinc ion homeostasis
          negative regulation of cell death
          regulation of canonical Wnt signaling pathway
          parkin-mediated mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          neuron cellular homeostasis
          protein K63-linked ubiquitination
          protein localization to mitochondrion
          aggresome assembly
          protein K48-linked ubiquitination
          protein K11-linked ubiquitination
          cellular response to manganese ion
          protein K6-linked ubiquitination
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of mitochondrial fission
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          cellular response to toxic substance
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          regulation of cellular response to oxidative stress
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
          negative regulation of primary amine oxidase activity
          positive regulation of protein linear polyubiquitination
          regulation of synaptic vesicle transport
          negative regulation of oxidative stress-induced cell death
          regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          cellular response to dopamine
          negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of dendrite extension
          negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          G-protein coupled receptor binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          actin binding
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          zinc ion binding
          tubulin binding
          ligase activity
          SH3 domain binding
          enzyme binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          PDZ domain binding
          Hsp70 protein binding
          heat shock protein binding
          ubiquitin conjugating enzyme binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          histone deacetylase binding
          ubiquitin binding
          phospholipase binding
          chaperone binding
          ubiquitin protein ligase activity
          cullin family protein binding
          ubiquitin protein ligase activity involved in ERAD pathway
          ubiquitin-specific protease binding
          F-box domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-7wptj:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0