Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ALDOA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Aldoa Aldoart1
          Gene Name:
          aldolase A, fructose-bisphosphate
          aldolase 1 A, retrogene 1
          Gene Aliases:
          Aldo-1, Aldo1
          4921524E03Rik, Aldo1-ps, Aldo1-ps2, Aldoa-ps2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 126795234 - 126809313 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.4: 72850583 - 72852634 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.275831
          Mm.317892
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 162227

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Aldoa
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001177307.1 NP_001170778.1 10 1399
          NM_001177308.1 NP_001170779.1 9 1272
          NM_007438.4 NP_031464.1 9 1322
          GenBank mRNA AK002561.1 - 9 1211
          AK011238.1 - 5 732
          AK145639.1 - 9 1209
          AK154295.1 - 9 1205
          AK162290.1 - 9 1208
          AK202323.1 - 1 39
          BC043026.1 - 9 1198 5691975
          BC050896.1 - 9 1240 5715436
          BC066218.1 - 9 1218 30054842
          BC066801.1 - 9 1218 30072521
          BC089495.1 - 9 1251 30312668
          EF662059.1 - 9 1253
          EF662060.1 - 9 1203
          W64776.1 - 2 231
          Y00516.1 - 9 1168
          Gene Symbol: Aldoart1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001199270.1 NP_001186199.1 1 1321
          GenBank mRNA AK014956.1 - 1 1322
          AK016845.1 - 1 1294
          EF662061.1 - 1 1257

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001177305, NM_001271536, NM_012495, XM_006230210, XM_006230209, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          aldolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fructose metabolic process
          glycolytic process
          ATP biosynthetic process
          striated muscle contraction
          regulation of cell shape
          fructose 1,6-bisphosphate metabolic process
          muscle cell cellular homeostasis
          biological_process
          fructose-bisphosphate aldolase activity
          cytoskeletal protein binding
          poly(A) RNA binding
          fructose binding
          molecular_function

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jwk2j:80/100.66.76.207:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0