Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABI2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABI2
Gene Name:
abl-interactor 2
Gene Aliases:
ABI-2, ABI2B, AIP-1, AblBP3, SSH3BP2, argBP1, argBPIA, argBPIB
Chromosome Location:
Chr.2: 203327874 - 203432173 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.471156
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
16909
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABI2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001282925.1
NP_001269854.1
3
643
NM_001282926.1
NP_001269855.1
3
643
NM_001282927.1
NP_001269856.1
3
319
NM_001282932.1
NP_001269861.1
4
840
NM_005759.5
NP_005750.4
3
643
XM_005246217.2
XP_005246274.1
3
1008
XM_005246218.2
XP_005246275.1
3
1008
XM_005246221.2
XP_005246278.1
3
1008
XM_005246225.2
XP_005246282.1
3
1008
XM_005246226.2
XP_005246283.1
3
1008
XM_006712174.2
XP_006712237.1
3
1008
XM_006712177.2
XP_006712240.1
4
1084
XM_006712179.2
XP_006712242.1
3
1008
XM_006712180.2
XP_006712243.1
3
1008
XM_006712181.2
XP_006712244.1
3
1008
XM_006712182.2
XP_006712245.1
3
1008
XM_006712185.1
XP_006712248.1
4
1084
XM_006712186.2
XP_006712249.1
3
1008
XM_011510472.2
XP_011508774.1
3
1008
XM_011510473.2
XP_011508775.1
2
250
XM_017003118.1
XP_016858607.1
3
1008
XM_017003119.1
XP_016858608.1
3
1008
XM_017003120.1
XP_016858609.1
3
1008
XM_017003121.1
XP_016858610.1
3
1008
XM_017003122.1
XP_016858611.1
3
1008
XM_017003123.1
XP_016858612.1
3
1008
XM_017003124.1
XP_016858613.1
3
1008
XM_017003125.1
XP_016858614.1
3
1008
XM_017003126.1
XP_016858615.1
3
1008
XM_017003127.1
XP_016858616.1
3
1008
XM_017003128.1
XP_016858617.1
4
1084
XM_017003129.1
XP_016858618.1
3
1008
XM_017003130.1
XP_016858619.1
3
1008
XM_017003131.1
XP_016858620.1
3
1008
XM_017003132.1
XP_016858621.1
3
1008
XM_017003133.1
XP_016858622.1
4
1084
XM_017003134.1
XP_016858623.1
3
1008
XM_017003135.1
XP_016858624.1
3
1008
XM_017003136.1
XP_016858625.1
3
1008
XM_017003137.1
XP_016858626.1
4
1084
XM_017003138.1
XP_016858627.1
3
1008
XM_017003139.1
XP_016858628.1
4
1084
XM_017003140.1
XP_016858629.1
4
1084
XM_017003141.1
XP_016858630.1
3
1008
XM_017003142.1
XP_016858631.1
3
1008
XM_017003143.1
XP_016858632.1
4
1084
XM_017003144.1
XP_016858633.1
3
1008
XM_017003145.1
XP_016858634.1
3
1008
XM_017003146.1
XP_016858635.1
3
1008
GenBank mRNA
AF260261.1
-
3
367
AK299824.1
-
3
487
AK302853.1
-
4
766
AK316000.1
-
5
582
BC001439.2
-
3
392
3138341
BT009920.1
-
3
367
DC376086.1
-
3
492
U23435.1
-
3
280
U31089.1
-
2
112
X95632.1
-
3
467
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
movement of cell or subcellular component
cytoskeleton organization
actin polymerization or depolymerization
viral process
cell migration
Rac protein signal transduction
peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
DNA binding
protein binding
cytoskeletal adaptor activity
SH3 domain binding
kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
Rac GTPase binding
proline-rich region binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0