Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TGFB2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tgfb2
          Gene Name:
          transforming growth factor, beta 2
          Gene Aliases:
          BB105277, Tgf-beta2, Tgfb-2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 186622787 - 186709033 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.18213
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 186705

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tgfb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009367.3 NP_033393.2 2 1715
          GenBank mRNA AK141552.1 - 3 1097
          AK159690.1 - 2 279
          BC011170.1 - 2 623 4035366
          X57413.1 - 2 1714

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          skeletal system development
          cartilage condensation
          blood vessel development
          eye development
          response to hypoxia
          epithelial to mesenchymal transition
          hair follicle development
          blood vessel remodeling
          heart morphogenesis
          outflow tract morphogenesis
          heart valve morphogenesis
          cardiac left ventricle morphogenesis
          cardiac right ventricle morphogenesis
          protein phosphorylation
          cell cycle arrest
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          SMAD protein import into nucleus
          axon guidance
          heart development
          cell death
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          glial cell migration
          cardioblast differentiation
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of epithelial cell migration
          negative regulation of alkaline phosphatase activity
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          negative regulation of macrophage cytokine production
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell growth
          cell migration
          signal transduction by protein phosphorylation
          hemopoiesis
          extracellular matrix organization
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          hair follicle morphogenesis
          activation of protein kinase activity
          response to progesterone
          positive regulation of stress-activated MAPK cascade
          regulation of transforming growth factor beta2 production
          positive regulation of cell adhesion mediated by integrin
          intracellular signal transduction
          growth
          wound healing
          regulation of cell proliferation
          dopamine biosynthetic process
          response to drug
          catagen
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of MAPK cascade
          positive regulation of neuron apoptotic process
          response to estrogen
          cell-cell junction organization
          negative regulation of keratinocyte differentiation
          positive regulation of integrin biosynthetic process
          positive regulation of cell cycle
          positive regulation of heart contraction
          somatic stem cell division
          neuron fate commitment
          neuron development
          embryonic neurocranium morphogenesis
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of protein secretion
          negative regulation of immune response
          negative regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cell division
          positive regulation of catagen
          positive regulation of cardioblast differentiation
          cardiac muscle cell proliferation
          cardiac epithelial to mesenchymal transition
          pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          SMAD protein signal transduction
          ventricular septum morphogenesis
          negative regulation of cartilage development
          positive regulation of activation-induced cell death of T cells
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          regulation of extracellular matrix organization
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          beta-amyloid binding
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          receptor binding
          type II transforming growth factor beta receptor binding
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          growth factor activity
          type III transforming growth factor beta receptor binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity
          protein N-terminus binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-cqs7j:80/100.66.77.235:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0