Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TGFBR1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tgfbr1
          Gene Name:
          transforming growth factor, beta receptor I
          Gene Aliases:
          ALK5, AU017191, Alk-5, TbetaR-I, TbetaRI
          Chromosome Location:
          Chr.4: 47353113 - 47414926 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.197552
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 186716

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tgfbr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009370.2 NP_033396.1 9 1513
          GenBank mRNA AK007125.1 - 5 644
          AK015337.1 - 8 1449
          AK154381.1 - 8 1276
          BC063260.1 - 9 1513 6409765
          D25540.1 - 9 1499
          D28526.1 - 9 1506

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_012775, XM_006238030, BC087035.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          skeletal system development
          angiogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          blastocyst development
          epithelial to mesenchymal transition
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          lens development in camera-type eye
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          signal transduction
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          heart development
          positive regulation of cell proliferation
          germ cell migration
          male gonad development
          embryo development
          post-embryonic development
          anterior/posterior pattern specification
          regulation of gene expression
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          cell differentiation
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          regulation of growth
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of protein binding
          endothelial cell migration
          response to estrogen
          negative regulation of endothelial cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          protein autophosphorylation
          thymus development
          neuron fate commitment
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          artery morphogenesis
          cell motility
          positive regulation of cellular component movement
          positive regulation of filopodium assembly
          positive regulation of protein kinase B signaling
          parathyroid gland development
          palate development
          pharyngeal system development
          pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          positive regulation of SMAD protein import into nucleus
          response to cholesterol
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          transforming growth factor beta-activated receptor activity
          transforming growth factor beta receptor activity, type I
          type II transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          growth factor binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          SMAD binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity
          transforming growth factor beta binding
          I-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ckh64:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0