Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DNM3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
DNM3
Gene Name:
dynamin 3
Gene Aliases:
Dyna III
Chromosome Location:
Chr.1: 171841478 - 172418466 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654775
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
22988
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: DNM3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001136127.2
NP_001129599.1
2
365
NM_001278252.1
NP_001265181.1
2
365
NM_015569.4
NP_056384.2
2
365
XM_005245079.1
XP_005245136.1
2
348
XM_005245080.1
XP_005245137.1
2
348
XM_006711268.2
XP_006711331.1
2
348
XM_017000976.1
XP_016856465.1
2
348
XM_017000977.1
XP_016856466.1
2
348
XM_017000978.1
XP_016856467.1
2
348
XM_017000979.1
XP_016856468.1
2
348
XM_017000980.1
XP_016856469.1
2
66
XM_017000981.1
XP_016856470.1
2
348
XM_017000982.1
XP_016856471.1
2
348
XM_017000983.1
XP_016856472.1
2
348
XM_017000984.1
XP_016856473.1
2
348
XM_017000985.1
XP_016856474.1
2
348
XM_017000986.1
XP_016856475.1
2
689
XM_017000987.1
XP_016856476.1
2
220
XM_017000988.1
XP_016856477.1
2
348
XM_017000989.1
XP_016856478.1
2
348
XM_017000990.1
XP_016856479.1
2
348
XM_017000991.1
XP_016856480.1
2
348
XM_017000992.1
XP_016856481.1
2
348
GenBank mRNA
AB020627.2
-
2
316
AK056279.1
-
2
345
AK307806.1
-
2
303
AK308992.1
-
2
314
AL136712.1
-
2
343
BC064546.1
-
2
206
5744324
DC316799.1
-
2
362
DC334207.1
-
2
365
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
membrane traffic protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
endocytosis
synapse assembly
filopodium assembly
positive regulation of filopodium assembly
negative regulation of dendritic spine morphogenesis
GTPase activity
protein binding
GTP binding
type 1 metabotropic glutamate receptor binding
type 5 metabotropic glutamate receptor binding
nitric-oxide synthase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0