Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IKZF2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          IKZF2
          Gene Name:
          IKAROS family zinc finger 2
          Gene Aliases:
          ANF1A2, HELIOS, ZNF1A2, ZNFN1A2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 212999684 - 213152753 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.604950
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 24078

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: IKZF2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001079526.1 NP_001072994.1 5 552
          NM_016260.2 NP_057344.2 4 405
          XM_005246384.4 XP_005246441.1 4 515
          XM_005246385.3 XP_005246442.1 4 545
          XM_005246386.4 XP_005246443.1 4 474
          XM_011510802.2 XP_011509104.1 5 587
          XM_011510803.2 XP_011509105.1 5 436
          XM_011510804.2 XP_011509106.1 5 359
          XM_011510805.2 XP_011509107.1 5 448
          XM_011510807.2 XP_011509109.1 5 623
          XM_011510808.2 XP_011509110.1 5 473
          XM_011510809.2 XP_011509111.1 5 485
          XM_011510810.2 XP_011509112.1 5 399
          XM_011510811.2 XP_011509113.1 4 520
          XM_011510812.2 XP_011509114.1 4 381
          XM_011510814.2 XP_011509116.1 4 879
          XM_011510815.2 XP_011509117.1 4 405
          XM_011510816.2 XP_011509118.1 2 328
          XM_011510817.2 XP_011509119.1 4 407
          XM_011510818.2 XP_011509120.1 2 5982
          XM_011510819.2 XP_011509121.1 4 474
          XM_017003589.1 XP_016859078.1 4 545
          XM_017003590.1 XP_016859079.1 4 515
          XM_017003591.1 XP_016859080.1 2 870
          XM_017003592.1 XP_016859081.1 4 406
          GenBank mRNA AF130863.1 - 4 405
          AK301503.1 - 4 401
          AY587062.1 - 5 389
          AY587063.1 - 5 351
          AY587064.1 - 3 236
          AY587065.1 - 4 320
          AY587066.1 - 3 236
          AY587068.1 - 3 236
          AY587069.1 - 3 236
          AY587071.1 - 3 236
          AY587073.1 - 3 236
          BC028936.1 - 5 552 4540576

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          biological_process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          molecular_function
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          protein homodimerization activity
          transcription regulatory region DNA binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0