Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SETD5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SETD5
          Gene Name:
          SET domain containing 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 9397700 - 9478154 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.288164
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 263452

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SETD5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001080517.2 NP_001073986.1 18 2948
          NM_001292043.1 NP_001278972.1 20 3212
          XM_005265301.1 XP_005265358.1 18 2986
          XM_005265303.1 XP_005265360.1 20 3367
          XM_011533920.1 XP_011532222.1 21 3462
          XM_011533921.1 XP_011532223.1 20 3064
          XM_011533922.1 XP_011532224.1 19 3025
          XM_011533927.1 XP_011532229.1 21 3405
          XM_011533928.1 XP_011532230.1 19 2968
          XM_011533930.1 XP_011532232.1 21 3406
          XM_011533932.1 XP_011532234.1 19 3173
          XM_011533933.1 XP_011532235.1 17 2542
          XM_017006767.1 XP_016862256.1 21 5124
          XM_017006768.1 XP_016862257.1 19 4638
          XM_017006769.1 XP_016862258.1 19 6741
          XM_017006770.1 XP_016862259.1 20 6780
          XM_017006771.1 XP_016862260.1 18 2986
          XM_017006772.1 XP_016862261.1 19 6741
          XM_017006773.1 XP_016862262.1 19 6684
          XM_017006774.1 XP_016862263.1 18 2929
          XM_017006775.1 XP_016862264.1 19 6684
          XM_017006776.1 XP_016862265.1 20 3269
          XM_017006777.1 XP_016862266.1 20 3212
          XM_017006778.1 XP_016862267.1 21 3253
          XM_017006779.1 XP_016862268.1 19 3230
          XM_017006780.1 XP_016862269.1 20 3214
          XM_017006781.1 XP_016862270.1 21 3253
          XM_017006782.1 XP_016862271.1 20 6780
          XM_017006783.1 XP_016862272.1 22 3478
          XM_017006784.1 XP_016862273.1 20 6780
          GenBank mRNA AB051544.1 - 14 2742
          AK001569.1 - 7 1131
          AK024384.1 - 6 1042
          AK025478.1 - 2 56
          AK091393.1 - 15 2251
          AK092046.1 - 20 3167
          AK127298.1 - 8 1835
          AK289529.1 - 9 1530
          AL442073.1 - 5 928
          BC020956.1 - 7 1162 3851178
          BX648380.1 - 10 1550
          CR627408.1 - 17 2564

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001106614, XM_006237014, XM_006237012, XM_008763189, XM_006237018, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_028385, AK053541, BC083184, AK122551, AK049143, and others.

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-5l6s2:80/100.66.78.182:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0