Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          APP
          Gene Name:
          amyloid beta precursor protein
          Gene Aliases:
          AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2
          Chromosome Location:
          Chr.21: 25880550 - 26171128 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434980
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 2711

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: APP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000484.3 NP_000475.1 18 3460
          NM_001136016.3 NP_001129488.1 17 3384
          NM_001136129.2 NP_001129601.1 15 3067
          NM_001136130.2 NP_001129602.1 17 3292
          NM_001136131.2 NP_001129603.1 16 3122
          NM_001204301.1 NP_001191230.1 17 3406
          NM_001204302.1 NP_001191231.1 16 3349
          NM_001204303.1 NP_001191232.1 15 3181
          NM_201413.2 NP_958816.1 17 3403
          NM_201414.2 NP_958817.1 16 3235
          GenBank mRNA A02759.1 - 16 3181
          BC065529.1 - 17 3334 6152423
          BE907745.1 - 1 238
          S41243.1 - 1 165
          Y00264.1 - 16 3182

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to yeast
          suckling behavior
          platelet degranulation
          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          protein phosphorylation
          cellular copper ion homeostasis
          endocytosis
          response to oxidative stress
          cell adhesion
          regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          Notch signaling pathway
          axonogenesis
          mating behavior
          locomotory behavior
          axo-dendritic transport
          cholesterol metabolic process
          adult locomotory behavior
          visual learning
          cellular process
          response to lead ion
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of peptidase activity
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          axon midline choice point recognition
          neuron remodeling
          dendrite development
          antibacterial humoral response
          antifungal humoral response
          extracellular matrix organization
          forebrain development
          neuron projection development
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of protein binding
          cellular protein metabolic process
          innate immune response
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          collateral sprouting in absence of injury
          regulation of synapse structure or activity
          defense response to Gram-negative bacterium
          defense response to Gram-positive bacterium
          neuromuscular process controlling balance
          synaptic growth at neuromuscular junction
          neuron apoptotic process
          smooth endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          cellular response to cAMP
          cellular response to norepinephrine stimulus
          amyloid fibril formation
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          DNA binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          receptor binding
          protein binding
          heparin binding
          peptidase activator activity
          enzyme binding
          identical protein binding
          transition metal ion binding
          PTB domain binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8cb8z:80/100.66.72.77:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0