Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BCL2L1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcl2l1
          Gene Name:
          Bcl2-like 1
          Gene Aliases:
          Bcl-xl, Bcl2l, Bclx, bcl-X
          Chromosome Location:
          Chr.3: 148259594 - 148313810 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.10323
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 53627

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Bcl2l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001033670.1 NP_001028842.1 2 462
          NM_001033671.1 NP_001028843.1 1 396
          NM_001033672.1 NP_001028844.1 2 619
          NM_031535.2 NP_113723.2 2 447
          XM_006235264.2 XP_006235326.1 2 461
          XM_006235265.2 XP_006235327.1 2 1274
          GenBank mRNA AF136230.1 - 1 284
          AF279286.1 - 1 284
          AY141038.1 - 2 619
          BC094213.1 - 2 462 7314572
          S76513.1 - 1 303
          S78284.1 - 1 303
          U34963.1 - 1 303
          U72349.1 - 2 447
          U72350.1 - 1 355

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ovarian follicle development
          response to hypoxia
          in utero embryonic development
          release of cytochrome c from mitochondria
          response to ischemia
          endocytosis
          apoptotic process
          response to oxidative stress
          mitotic cell cycle checkpoint
          germ cell development
          spermatogenesis
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to radiation
          fertilization
          response to virus
          response to inorganic substance
          response to organonitrogen compound
          response to lead ion
          response to organic cyclic compound
          suppression by virus of host apoptotic process
          response to cytokine
          growth
          response to hydrogen peroxide
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          response to peptide hormone
          negative regulation of neuron apoptotic process
          response to cycloheximide
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          neuron apoptotic process
          response to electrical stimulus
          regulation of mitochondrial membrane potential
          cellular process regulating host cell cycle in response to virus
          mitochondrion morphogenesis
          cellular response to amino acid stimulus
          cellular response to alkaloid
          cellular response to gamma radiation
          apoptotic process in bone marrow
          negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          hepatocyte apoptotic process
          negative regulation of execution phase of apoptosis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process
          protein heterodimerization activity
          BH domain binding
          BH3 domain binding
          MDM2/MDM4 family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0