Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATG7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Atg7
          Gene Name:
          autophagy related 7
          Gene Aliases:
          1810013K23Rik, Agp7, Apg7l, Atg7l, Gm21553
          Chromosome Location:
          Chr.6: 114643097 - 114860614 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.275332
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 83414

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Atg7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001253717.1 NP_001240646.1 8, 9 884
          NM_001253718.1 NP_001240647.1 8, 9 854
          NM_028835.4 NP_083111.1 7, 8 733
          GenBank mRNA AB079385.1 - 6, 7 660
          AK007484.1 - 7, 8 710
          AK146992.1 - 8, 9 853
          AK161133.1 - 7, 8 705
          AK165653.1 - 7, 8 706
          AK166023.1 - 7, 8 708
          AK166074.1 - 7, 8 704
          AK170769.1 - 7, 8 707
          AK171968.1 - 8, 9 823
          AK172272.1 - 8, 9 823
          BC058597.1 - 6, 7 694 5368226

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagosome assembly
          mitophagy
          liver development
          protein lipidation
          C-terminal protein lipidation
          cellular amino acid metabolic process
          transport
          autophagy
          cellular response to nitrogen starvation
          organelle organization
          mitochondrion organization
          adult walking behavior
          cellular response to starvation
          post-embryonic development
          positive regulation of autophagy
          protein transport
          macroautophagy
          positive regulation of macroautophagy
          cerebellar Purkinje cell layer development
          pyramidal neuron development
          central nervous system neuron axonogenesis
          cerebral cortex development
          protein catabolic process
          neuron projection development
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of protein modification process
          protein modification by small protein conjugation
          piecemeal microautophagy of nucleus
          suppression by virus of host autophagy
          negative stranded viral RNA replication
          response to starvation
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          late nucleophagy
          positive regulation of protein catabolic process
          neurological system process
          defense response to virus
          cardiac muscle cell development
          regulation of cell development
          negative regulation of cell death
          membrane organization
          positive regulation of mucus secretion
          cellular response to hyperoxia
          regulation of mitophagy
          regulation of hemopoiesis
          negative regulation of histone H4-K16 acetylation
          protein binding
          transcription factor binding
          small protein activating enzyme activity
          Atg12 activating enzyme activity
          Atg8 activating enzyme activity
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-st8h5:80/100.66.79.144:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0