Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACE SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ACE
          Gene Name:
          angiotensin I converting enzyme
          Gene Aliases:
          ACE1, CD143, DCP, DCP1, ICH, MVCD3
          Chromosome Location:
          Chr.17: 63477061 - 63498380 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.298469
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS102679
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ACE
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000789.3 NP_000780.1 16 2373
          NM_001178057.1 NP_001171528.1 5 668
          NM_152830.2 NP_690043.1 5 668
          XM_006721737.3 XP_006721800.2 5 781
          GenBank mRNA AB208971.1 - 16 2363
          AK301988.1 - 5 639
          AK302019.1 - 5 542
          BM908180.1 - 5 677
          BM908222.1 - 5 680
          J04144.1 - 16 2361
          JQ927553.1 - 16 2373
          M26657.1 - 5 639
          M29981.1 - 5 717
          X16295.1 - 5 645

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          blood vessel remodeling
          angiotensin maturation
          angiotensin catabolic process in blood
          regulation of renal output by angiotensin
          neutrophil mediated immunity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          regulation of systemic arterial blood pressure by renin-angiotensin
          spermatogenesis
          regulation of blood pressure
          regulation of smooth muscle cell migration
          regulation of vasoconstriction
          mononuclear cell proliferation
          regulation of vasodilation
          hormone catabolic process
          peptide catabolic process
          beta-amyloid metabolic process
          arachidonic acid secretion
          heart contraction
          regulation of angiotensin metabolic process
          hematopoietic stem cell differentiation
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          cell proliferation in bone marrow
          positive regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of hematopoietic stem cell proliferation
          negative regulation of gap junction assembly
          positive regulation of peptidyl-cysteine S-nitrosylation
          endopeptidase activity
          carboxypeptidase activity
          drug binding
          metallopeptidase activity
          exopeptidase activity
          tripeptidyl-peptidase activity
          peptidyl-dipeptidase activity
          zinc ion binding
          chloride ion binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          bradykinin receptor binding
          mitogen-activated protein kinase binding
          metallodipeptidase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0