Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPOX SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPOX
Gene Name:
protoporphyrinogen oxidase
Gene Aliases:
PPO, V290M, VP
Chromosome Location:
Chr.1: 161165728 - 161178277 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.517373
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS108338
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPOX
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000309.3
NP_000300.1
11
1345
NM_001122764.1
NP_001116236.1
11
1406
XM_005245291.3
XP_005245348.2
11
1384
XM_005245295.3
XP_005245352.2
10
1232
XM_006711402.2
XP_006711465.2
11
1351
XM_006711403.2
XP_006711466.2
11
1340
XM_006711404.3
XP_006711467.2
11
1288
XM_006711406.2
XP_006711469.2
11
1261
XM_011509663.2
XP_011507965.1
11
1471
XM_011509664.1
XP_011507966.1
11
1242
XM_011509665.2
XP_011507967.1
11
1469
XM_011509666.2
XP_011507968.1
10
1365
XM_011509667.2
XP_011507969.1
11
1412
XM_011509668.2
XP_011507970.1
11
1212
XM_011509669.1
XP_011507971.1
11
1225
XM_011509670.2
XP_011507972.1
10
1360
XM_011509671.1
XP_011507973.1
11
1242
XM_011509672.2
XP_011507974.1
10
1351
XM_011509673.2
XP_011507975.1
9
1208
XM_011509674.2
XP_011507976.1
8
1186
XM_011509675.2
XP_011507977.1
10
1293
XM_011509676.1
XP_011507978.1
10
1556
XM_011509677.1
XP_011507979.1
10
1489
XM_011509678.1
XP_011507980.1
11
1449
XM_011509679.1
XP_011507981.1
11
1257
XM_011509681.1
XP_011507983.1
10
1174
XM_011509682.1
XP_011507984.1
10
1184
XM_017001559.1
XP_016857048.1
10
1357
XM_017001560.1
XP_016857049.1
10
1273
XM_017001561.1
XP_016857050.1
10
1877
XM_017001562.1
XP_016857051.1
11
1330
XM_017001563.1
XP_016857052.1
11
1428
XM_017001564.1
XP_016857053.1
7
946
XM_017001565.1
XP_016857054.1
11
1330
XM_017001566.1
XP_016857055.1
11
1439
XM_017001567.1
XP_016857056.1
10
1232
XM_017001568.1
XP_016857057.1
11
1420
XM_017001569.1
XP_016857058.1
10
1174
XM_017001570.1
XP_016857059.1
8
975
XM_017001571.1
XP_016857060.1
4
598
GenBank mRNA
AK094855.1
-
10
1178
AK298912.1
-
5
521
AK302298.1
-
10
1216
BC002357.2
-
11
1326
2821983
D38537.1
-
11
1393
U26446.1
-
11
1307
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
oxidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
porphyrin-containing compound biosynthetic process
protoporphyrinogen IX biosynthetic process
heme biosynthetic process
response to drug
oxidation-reduction process
oxygen-dependent protoporphyrinogen oxidase activity
flavin adenine dinucleotide binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bfkrn:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0