Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APOA4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          APOA4
          Gene Name:
          apolipoprotein A4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 116820702 - 116823295 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.1247
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS166920
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: APOA4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000482.3 NP_000473.2 3 602
          GenBank mRNA AL531739.3 - 3 602
          BC074764.2 - 3 536 30915177
          BC113594.1 - 3 527 8322646
          BC113596.1 - 3 527 8322648
          M10373.1 - 1 96
          M13654.1 - 3 549
          M14566.1 - 2 438
          X13629.1 - 3 543

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retinoid metabolic process
          innate immune response in mucosa
          cholesterol biosynthetic process
          lipid transport
          response to lipid hydroperoxide
          leukocyte cell-cell adhesion
          cholesterol metabolic process
          positive regulation of cholesterol esterification
          positive regulation of triglyceride catabolic process
          removal of superoxide radicals
          regulation of intestinal cholesterol absorption
          neuron projection regeneration
          regulation of cholesterol transport
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          chylomicron remodeling
          very-low-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle remodeling
          chylomicron assembly
          high-density lipoprotein particle assembly
          negative regulation of plasma lipoprotein particle oxidation
          response to stilbenoid
          lipoprotein metabolic process
          lipoprotein biosynthetic process
          cholesterol homeostasis
          hydrogen peroxide catabolic process
          reverse cholesterol transport
          multicellular organism lipid catabolic process
          cellular protein metabolic process
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          phosphatidylcholine metabolic process
          positive regulation of lipoprotein lipase activity
          lipid homeostasis
          protein-lipid complex assembly
          triglyceride homeostasis
          lipid transporter activity
          copper ion binding
          protein binding
          lipid binding
          cholesterol binding
          antioxidant activity
          cholesterol transporter activity
          phosphatidylcholine binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0