Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DNM3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
DNM3
Gene Name:
dynamin 3
Gene Aliases:
Dyna III
Chromosome Location:
Chr.1: 171841478 - 172418466 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654775
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS178031
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: DNM3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001136127.2
NP_001129599.1
11, 12
1601
NM_001278252.1
NP_001265181.1
11, 12
1601
NM_015569.4
NP_056384.2
11, 12
1601
XM_005245079.1
XP_005245136.1
11, 12
1584
XM_005245080.1
XP_005245137.1
11, 12
1584
XM_006711268.2
XP_006711331.1
11, 12
1584
XM_017000976.1
XP_016856465.1
11, 12
1584
XM_017000977.1
XP_016856466.1
11, 12
1584
XM_017000978.1
XP_016856467.1
11, 12
1584
XM_017000979.1
XP_016856468.1
11, 12
1584
XM_017000980.1
XP_016856469.1
11, 12
1302
XM_017000981.1
XP_016856470.1
11, 12
1584
XM_017000982.1
XP_016856471.1
11, 12
1584
XM_017000983.1
XP_016856472.1
11, 12
1584
XM_017000984.1
XP_016856473.1
11, 12
1584
XM_017000985.1
XP_016856474.1
11, 12
1584
XM_017000986.1
XP_016856475.1
11, 12
1925
XM_017000987.1
XP_016856476.1
11, 12
1456
XM_017000988.1
XP_016856477.1
11, 12
1584
XM_017000989.1
XP_016856478.1
11, 12
1584
XM_017000990.1
XP_016856479.1
11, 12
1584
XM_017000991.1
XP_016856480.1
11, 12
1584
GenBank mRNA
AB020627.2
-
11, 12
1552
AK056279.1
-
11, 12
1581
AK307806.1
-
11, 12
1540
AK308992.1
-
11, 12
1550
AL136712.1
-
11, 12
1579
BC064546.1
-
11, 12
1442
5744324
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
membrane traffic protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
endocytosis
synapse assembly
filopodium assembly
positive regulation of filopodium assembly
negative regulation of dendritic spine morphogenesis
GTPase activity
protein binding
GTP binding
type 1 metabotropic glutamate receptor binding
type 5 metabotropic glutamate receptor binding
nitric-oxide synthase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0