Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BIRC5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BIRC5
          Gene Name:
          baculoviral IAP repeat containing 5
          Gene Aliases:
          API4, EPR-1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 78214196 - 78225635 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.744872
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS179404
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BIRC5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001012270.1 NP_001012270.1 2 279
          NM_001012271.1 NP_001012271.1 2 279
          NM_001168.2 NP_001159.2 2 279
          GenBank mRNA AB028869.1 - 2 184
          AB154416.1 - 2 158
          AF077350.1 - 2 182
          AK301793.1 - 2 232
          AK311917.1 - 2 183
          AL547142.3 - 2 211
          AY927772.1 - 2 201
          BC000784.2 - 2 203
          BC008718.2 - 2 191 2961114
          BC034148.1 - 2 202 4656567
          BC065497.1 - 2 172 5394399
          BG178974.1 - 2 195
          BI520186.1 - 2 289
          BM476145.1 - 37
          CB112371.1 - 2 212
          CR541740.1 - 2 158
          DQ227257.1 - 2 158
          DQ310375.1 - 2 158
          DQ310376.1 - 2 158
          DQ310377.1 - 2 158
          DQ310378.1 - 2 158
          DQ310379.1 - 2 158
          DQ508245.1 - 2 90
          DQ508246.1 - 2 90
          DQ508247.1 - 2 90
          DQ508248.1 - 2 90
          DQ508249.1 - 2 110
          HM625836.1 - 2 198

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          sister chromatid cohesion
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of signal transduction
          protein ubiquitination
          protein sumoylation
          protein complex localization
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          cell division
          mitotic spindle assembly
          inhibition of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          ubiquitin-protein transferase activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity
          protein binding
          microtubule binding
          Ran GTPase binding
          enzyme binding
          identical protein binding
          metal ion binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-nwsk8:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0