Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KCNH2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KCNH2
          Gene Name:
          potassium voltage-gated channel subfamily H member 2
          Gene Aliases:
          ERG-1, ERG1, H-ERG, HERG, HERG1, Kv11.1, LQT2, SQT1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 150944956 - 150978314 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.647099
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS180125
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KCNH2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000238.3 NP_000229.1 7 2185
          NM_001204798.1 NP_001191727.1 3 1090
          NM_172056.2 NP_742053.1 7 2185
          NM_172057.2 NP_742054.1 3 1090
          XM_011516185.2 XP_011514487.1 6 1596
          XM_011516186.2 XP_011514488.1 7 2177
          XM_017012195.1 XP_016867684.1 6 2266
          XM_017012196.1 XP_016867685.1 7 1726
          GenBank mRNA AB044806.1 - 7 1967
          AF363636.1 - 7 1784
          AJ512214.1 - 3 781
          AJ609614.1 - 3 764
          AY927502.1 - 1 31
          BC001914.1 - 6 1441
          BC127673.1 - 3 1079
          BT007336.1 - 6 1436
          DQ525913.1 - 7 2185
          FJ938021.1 - 5 2617
          U04270.1 - 7 1967

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphorelay signal transduction system
          regulation of heart rate by hormone
          signal transduction by protein phosphorylation
          cellular response to drug
          regulation of membrane potential
          potassium ion homeostasis
          cardiac muscle contraction
          regulation of membrane repolarization
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          cardiac conduction
          potassium ion export
          potassium ion transmembrane transport
          ventricular cardiac muscle cell action potential
          membrane depolarization during action potential
          membrane repolarization during action potential
          membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          potassium ion export across plasma membrane
          membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion transmembrane transport
          positive regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion export
          phosphorelay sensor kinase activity
          inward rectifier potassium channel activity
          voltage-gated potassium channel activity
          delayed rectifier potassium channel activity
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          C3HC4-type RING finger domain binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential repolarization
          scaffold protein binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in ventricular cardiac muscle cell action potential repolarization

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0