Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CFLAR SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CFLAR
          Gene Name:
          CASP8 and FADD like apoptosis regulator
          Gene Aliases:
          CASH, CASP8AP1, CLARP, Casper, FLAME, FLAME-1, FLAME1, FLIP, I-FLICE, MRIT, c-FLIP, c-FLIPL, c-FLIPR, c-FLIPS
          Chromosome Location:
          Chr.2: 201116015 - 201172688 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.390736
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS189606
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CFLAR
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001127183.2 NP_001120655.1 3 803
          NM_001127184.2 NP_001120656.1 3 775
          NM_001202516.1 NP_001189445.1 3 775
          NM_001202517.1 NP_001189446.1 2 357
          NM_001202518.1 NP_001189447.1 1 93
          NM_001202519.1 NP_001189448.1 2 357
          NM_001308042.1 NP_001294971.1 2 447
          NM_001308043.1 NP_001294972.1 3 825
          NM_003879.5 NP_003870.4 3 775
          XM_017005189.1 XP_016860678.1 3 766
          XM_017005190.1 XP_016860679.1 3 639
          XM_017005191.1 XP_016860680.1 3 718
          XM_017005192.1 XP_016860681.1 3 766
          XM_017005193.1 XP_016860682.1 3 2783
          XM_017005194.1 XP_016860683.1 3 639
          XM_017005195.1 XP_016860684.1 4 816
          XM_017005196.1 XP_016860685.1 2 496
          XM_017005197.1 XP_016860686.1 3 2783
          XM_017005198.1 XP_016860687.1 3 639
          GenBank mRNA AB209600.1 - 3 522
          AF005774.1 - 3 745
          AF005775.1 - 2 310
          AF009616.1 - 3 722
          AF009617.1 - 2 310
          AF009618.1 - 2 310
          AF009619.1 - 2 310
          AF010127.1 - 3 720
          AF015450.1 - 3 814
          AF015451.1 - 2 310
          AF015452.1 - 2 310
          AF041458.1 - 2 325
          AF041460.1 - 2 310
          AF041461.1 - 2 265
          AF041462.1 - 1 22
          AK289913.1 - 3 599
          AK296036.1 - 2 357
          AK297387.1 - 4 672
          AK304585.1 - 1 74
          AK308767.1 - 3 685
          AK315208.1 - 3 546
          AK315924.1 - 2 161
          BC001602.1 - 3 569 3542993
          BT006751.1 - 2 310
          CD699251.1 - 1 126
          U85059.1 - 2 310
          U97074.1 - 3 692
          U97075.1 - 2 603
          Y14039.1 - 3 791
          Y14040.1 - 3 791

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          apoptotic process
          skeletal muscle tissue development
          skeletal muscle atrophy
          regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation
          skeletal myofibril assembly
          viral process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          skeletal muscle tissue regeneration
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          regulation of necroptotic process
          execution phase of apoptosis
          negative regulation of myoblast fusion
          regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protease binding
          death receptor binding
          protein binding
          enzyme activator activity
          protein complex binding
          cysteine-type endopeptidase activity involved in execution phase of apoptosis

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-6cc6g:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0