Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SOX2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Sox2
          Gene Name:
          SRY (sex determining region Y)-box 2
          Gene Aliases:
          Sox-2, lcc, ysb
          Chromosome Location:
          Chr.3: 34650005 - 34652461 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.65396
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS277199
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Sox2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_011443.3 NP_035573.3 1 1033
          GenBank mRNA AB108673.1 - 1 655
          AB221649.1 - 1 622
          AK131933.1 - 1 471
          AK149358.1 - 1 356
          BC057574.1 - 1 904 6413283
          U31967.1 - 1 983

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001109181.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          HMG box transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          osteoblast differentiation
          cell fate specification
          endodermal cell fate specification
          positive regulation of neuroblast proliferation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell cycle arrest
          multicellular organism development
          sensory perception of sound
          response to organic substance
          regulation of gene expression
          stem cell population maintenance
          forebrain neuron differentiation
          adenohypophysis development
          cerebral cortex development
          positive regulation of cell-cell adhesion
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          male genitalia development
          positive regulation of epithelial cell differentiation
          olfactory placode formation
          response to retinoic acid
          somatic stem cell population maintenance
          inner ear morphogenesis
          regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          tongue development
          cell fate commitment
          negative regulation of cell differentiation
          positive regulation of cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of Notch signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          pigment biosynthetic process
          lung alveolus development
          embryonic organ development
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          neuron fate commitment
          diencephalon morphogenesis
          stem cell differentiation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          regulation of neurogenesis
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound
          detection of mechanical stimulus involved in equilibrioception
          retina morphogenesis in camera-type eye
          lens induction in camera-type eye
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          response to growth factor
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          neuronal stem cell population maintenance
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          chromatin DNA binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0