Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other 4921508M14RIK SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
4921508M14Rik
Gene Name:
RIKEN cDNA 4921508M14 gene
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
-
UniGene ID:
-
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
MSS291348
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1320001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: 4921508M14Rik
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
GenBank mRNA
AK014845.1
-
339
Back To Top
More Information
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0