Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IL4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Il4
          Gene Name:
          interleukin 4
          Gene Aliases:
          BSF-1, Il-4
          Chromosome Location:
          Chr.11: 53612460 - 53618665 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.276360
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n257569

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Il4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027491.1 1 82
          GenBank mRNA AA199406.1 - 1 82
          AF359558.1 - 1 21
          BX529138.1 - 1 91
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AW988069.1 - 1 79 Chr. 11 - 53612468 - 53617335 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA967539.1 - 82 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY056727.1 - 1 84 Chr. 11 - 53614000 - 53617338 [-] on Build GRCm38

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microglial cell activation
          positive regulation of protein phosphorylation
          innate immune response in mucosa
          positive regulation of defense response to virus by host
          T-helper 1 cell lineage commitment
          positive regulation of immunoglobulin production
          negative regulation of acute inflammatory response
          negative regulation of chronic inflammatory response
          immune response
          cholesterol metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          regulation of proton transport
          negative regulation of epithelial cell migration
          positive regulation of B cell proliferation
          B cell costimulation
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-13 production
          T-helper 2 cell cytokine production
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of activated T cell proliferation
          B cell activation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          defense response to protozoan
          negative regulation of macrophage activation
          positive regulation of mast cell degranulation
          negative regulation of nitric oxide biosynthetic process
          T-helper 2 cell differentiation
          positive regulation of chemokine biosynthetic process
          positive regulation of MHC class II biosynthetic process
          positive regulation of T cell differentiation
          negative regulation of osteoclast differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of isotype switching to IgE isotypes
          positive regulation of isotype switching to IgG isotypes
          regulation of inflammatory response
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of immune response
          negative regulation of T cell activation
          positive regulation of B cell activation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of mononuclear cell migration
          dendritic cell differentiation
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          positive regulation of myoblast fusion
          negative regulation of complement-dependent cytotoxicity
          negative regulation of T-helper 17 cell differentiation
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of eosinophil chemotaxis
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          interleukin-4 receptor binding
          growth factor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0