Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MTMR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MTMR2
          Gene Name:
          myotubularin related protein 2
          Gene Aliases:
          CMT4B, CMT4B1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 95832880 - 95924207 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.181326
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n259335

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MTMR2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001243571.1 NP_001230500.1 4 540
          XM_006718934.2 XP_006718997.1 4 502
          XM_006718935.2 XP_006718998.1 4 432
          XM_006718936.3 XP_006718999.1 3 434
          XM_011543058.2 XP_011541360.1 4 440
          XM_011543059.2 XP_011541361.1 4 274
          XM_017018517.1 XP_016874006.1 3 406
          XM_017018518.1 XP_016874007.1 3 311
          GenBank mRNA AL705005.1 - 4 441
          DA220281.1 - 4 502
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC342886.1 - 3 314 Chr. 11 - 95862276 - 95910787 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC343747.1 - 3 284 Chr. 11 - 95862028 - 95910757 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378007.1 - 4 440 Chr. 11 - 95865626 - 95924107 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC388341.1 - 4 438 Chr. 11 - 95862338 - 95924105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG722215.1 - 4 285 Chr. 11 - 95862047 - 95923946 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC343130.1 - 3 369 Chr. 11 - 95862288 - 95924107 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC334479.1 - 3 298 Chr. 11 - 95862054 - 95910771 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC403687.1 - 4 438 Chr. 11 - 95865601 - 95924105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC337334.1 - 3 282 Chr. 11 - 95862011 - 95910755 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC343887.1 - 3 371 Chr. 11 - 95862307 - 95924109 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB255454.1 - 4 333 Chr. 11 - 95865494 - 95923995 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC404126.1 - 4 452 Chr. 11 - 95865601 - 95924118 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC315519.1 - 3 358 Chr. 11 - 95862272 - 95924096 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC418169.1 - 4 382 Chr. 11 - 95862298 - 95923866 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC353944.1 - 3 367 Chr. 11 - 95862271 - 95924105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC322652.1 - 3 358 Chr. 11 - 95862296 - 95924096 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA829027.1 - 2 60 Chr. 11 - 95835277 - 95888185 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC336126.1 - 3 354 Chr. 11 - 95862083 - 95924092 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC321830.1 - 3 283 Chr. 11 - 95862031 - 95910756 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA468699.1 - 4 429 Chr. 11 - 95865601 - 95924096 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC417224.1 - 4 315 Chr. 11 - 95862075 - 95923982 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE784072.1 - 3 333 Chr. 11 - 95858574 - 95924070 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC322245.1 - 3 282 Chr. 11 - 95858575 - 95910755 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC325542.1 - 3 283 Chr. 11 - 95862017 - 95910756 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CK000761.1 - 4 382 Chr. 11 - 95861985 - 95923788 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC403837.1 - 3 352 Chr. 11 - 95862284 - 95924090 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC422572.1 - 4 429 Chr. 11 - 95865626 - 95924096 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP238160.1 - 4 440 Chr. 11 - 95862308 - 95924107 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN362820.1 - 4 356 Chr. 11 - 95862276 - 95923840 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC344397.1 - 4 440 Chr. 11 - 95865624 - 95924107 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC377007.1 - 4 440 Chr. 11 - 95862329 - 95924107 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of receptor internalization
          protein dephosphorylation
          phosphatidylinositol biosynthetic process
          negative regulation of myelination
          myelin assembly
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of endocytosis
          inositol phosphate dephosphorylation
          phosphatidylinositol dephosphorylation
          neuron development
          protein tetramerization
          negative regulation of excitatory postsynaptic potential
          dendritic spine maintenance
          positive regulation of early endosome to late endosome transport
          negative regulation of receptor catabolic process
          phosphatidylinositol-3-phosphatase activity
          protein tyrosine phosphatase activity
          protein binding
          protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity
          protein homodimerization activity
          phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0