Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other POU6F1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
POU6F1
Gene Name:
POU class 6 homeobox 1
Gene Aliases:
BRN5, MPOU, TCFB1
Chromosome Location:
Chr.12: 51186936 - 51218134 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.555886
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
n266330
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
4390771
Price
5,354.00
Your Price
Online offer:
5354.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: POU6F1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NR_026893.1
3
196
XM_017019507.1
XP_016874996.1
3
1288
XM_017019508.1
XP_016874997.1
4
1199
XM_017019509.1
XP_016874998.1
2
208
XM_017019510.1
XP_016874999.1
3
637
XM_017019511.1
XP_016875000.1
3
806
XM_017019512.1
XP_016875001.1
3
162
XM_017019513.1
XP_016875002.1
3
1288
XM_017019514.1
XP_016875003.1
3
1288
XM_017019515.1
XP_016875004.1
3
634
XM_017019516.1
XP_016875005.1
3
1288
XM_017019517.1
XP_016875006.1
3
1288
XM_017019518.1
XP_016875007.1
3
1288
XM_017019519.1
XP_016875008.1
3
1288
XM_017019520.1
XP_016875009.1
2
78
XM_017019521.1
XP_016875010.1
2
78
XM_017019522.1
XP_016875011.1
2
101
XM_017019524.1
XP_016875013.1
2
208
XM_017019525.1
XP_016875014.1
3
196
XM_017019526.1
XP_016875015.1
2
101
XM_017019527.1
XP_016875016.1
2
101
XM_017019528.1
XP_016875017.1
3
634
XM_017019529.1
XP_016875018.1
3
634
XM_017019530.1
XP_016875019.1
2
539
GenBank mRNA
AI417271.1
-
3
258
AK095191.1
-
3
196
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
Transcript Location
GenBankmRNA
DA784067.1
-
2
78
Chr. 12 - 51198548 - 51206817 [-] on Build GRCh38
GenBankmRNA
DB244012.1
-
2
101
Chr. 12 - 51197975 - 51217693 [-] on Build GRCh38
GenBankmRNA
AI283705.1
-
3
170
Chr. 12 - 51198640 - 51217667 [-] on Build GRCh38
GenBankmRNA
DA354451.1
-
3
196
Chr. 12 - 51198571 - 51217693 [-] on Build GRCh38
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
brain development
heart development
muscle organ development
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-b27fw:80/100.66.78.82:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0