Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MYO15B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MYO15B
          Gene Name:
          myosin XVB
          Gene Aliases:
          MYO15BP
          Chromosome Location:
          Chr.17: 75587545 - 75626850 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.390817
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n268137

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 404.00
          Your Price
          Online offer: 391.65
          391.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MYO15B
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001309242.1 NP_001296171.1
          49 7712
          XM_017025120.1 XP_016880609.1
          51 7419
          XM_017025121.1 XP_016880610.1
          51 7404
          XM_017025122.1 XP_016880611.1
          51 7383
          XM_017025123.1 XP_016880612.1
          51 7421
          XM_017025124.1 XP_016880613.1
          50 7293
          XM_017025125.1 XP_016880614.1
          49 7142
          XM_017025126.1 XP_016880615.1
          46 6884
          XM_017025127.1 XP_016880616.1
          49 6727
          XM_017025128.1 XP_016880617.1
          50 6473
          XM_017025129.1 XP_016880618.1
          49 5705
          XM_017025130.1 XP_016880619.1
          48 5661
          XM_017025131.1 XP_016880620.1
          47 6100
          XM_017025132.1 XP_016880621.1
          46 6041
          XM_017025133.1 XP_016880622.1
          44 5566
          XM_017025134.1 XP_016880623.1
          45 5927
          XM_017025135.1 XP_016880624.1
          39 4583
          XM_017025136.1 XP_016880625.1
          39 4932
          XM_017025137.1 XP_016880626.1
          36 4477
          XM_017025138.1 XP_016880627.1
          31 3973
          XM_017025139.1 XP_016880628.1
          32 3774
          XM_017025140.1 XP_016880629.1
          29 3587
          XM_017025143.1 XP_016880632.1
          24 2864
          XM_017025144.1 XP_016880633.1
          45 7347
          GenBank mRNA AF418292.1 -
          24 3322
          AF418293.1 -
          25 2928
          AK026339.1 -
          1 27
          BC027875.1 - LIT3316
          MYO15BP
          1 416
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA179389.1 - 1 234 Chr. 17 - 75620898 - 75623843 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA382913.1 - 1 227 Chr. 17 - 75620905 - 75624020 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA179408.1 - 1 234 Chr. 17 - 75620898 - 75623851 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB155174.1 - 1 114 Chr. 17 - 75621018 - 75624050 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI772324.1 - 1 412 Chr. 17 - 75620722 - 75624006 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA947560.1 - 2 282 Chr. 17 - 75620463 - 75623814 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA082923.1 - 3 421 Chr. 17 - 75620208 - 75621372 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA932891.1 - 1 45 Chr. 17 - 75621087 - 75624250 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA634462.1 - 1 71 Chr. 17 - 75621061 - 75624214 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA386191.1 - 1 260 Chr. 17 - 75620872 - 75623832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA869192.1 - 1 62 Chr. 17 - 75621070 - 75621856 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA058279.1 - 1 225 Chr. 17 - 75620907 - 75623964 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA065143.1 - 1 238 Chr. 17 - 75620894 - 75622058 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EB387387.1 - 1 612 Chr. 17 - 75620520 - 75621570 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA956318.1 - 1 237 Chr. 17 - 75620895 - 75623850 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN999110.1 - 1 114 Chr. 17 - 75621024 - 75624251 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA346664.1 - 1 237 Chr. 17 - 75620896 - 75623839 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN997131.1 - 1 147 Chr. 17 - 75620992 - 75624269 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB188484.1 - 4 519 Chr. 17 - 75619885 - 75621363 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB121220.1 - 1 116 Chr. 17 - 75621016 - 75624053 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA209388.1 - 2 127 Chr. 17 - 75620332 - 75624058 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB255318.1 - 1 236 Chr. 17 - 75620896 - 75623832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA958794.1 - 1 113 Chr. 17 - 75621019 - 75624064 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0